Zubehör
Lieferant: Lovibond Tintometer
633-0174EA 184.9 EUR
633-0174 705-1041 633-0173 705-1043 633-0176 633-0175 633-0170 633-0172 633-0171 633-0178 633-0177 633-0179 705-0639 705-0638 705-0635 705-0634 705-0637 705-0636 705-0631 705-1049 705-1048 705-0633 705-0632 705-1045 705-1044 705-1047 705-1046 705-1052 705-1051 633-0165 705-1054 705-1053 705-1050 633-0167 633-0200 633-0166 633-0169 633-0168 633-0201 705-0648 705-0642 705-0641 705-0567 705-0644 705-0643 705-1056 705-1055 705-0640 633-0195 633-0198 633-0197 633-0192 633-0191 633-0194 705-1061 633-0193 705-1060 633-0199 TINT242801 705-0617 705-0616 705-0619 705-0618 705-0613 705-0612 705-0615 705-0614 TINT284130 633-0190 633-0185 633-0184 633-0187 633-0186 633-0181 633-0180 633-0183 633-0182 633-0189 633-0188 705-0903 705-0628 705-0627 705-0629 705-0668 705-0624 705-0623 705-0626 705-0625 705-1038 705-0620 705-0622 705-0621 705-1039
Zubehör
Kolorimeter Komparator-Sets
Eine Vielfalt an Testscheiben mit einer Serie von abgestuften Glasfiltern, die für direkte Testergebnisse vorkalibriert sind. Ein einzigartiges Merkmal der Lovibond®-Testscheiben sind die gefärbten Glasfilter, die farbstabil sind und nicht durch UV-Licht oder andere extreme Umgebungsbedingungen beeinträchtigt werden.
  • Scheibencodes, die mit „N“ beginnen, sind für die Verwendung mit dem Nessleriser 2150 geeignet.
  • Scheibencodes, die mit „C“ beginnen, sind für die Verwendung mit dem Nessleriser 2250 geeignet.
  • Alle anderen Scheiben sind zur Verwendung mit dem Comparator 2000+ geeignet.
Bestellinformation: Die gängigsten Scheiben sind unten aufgelistet; weitere Scheiben sind auf Anfrage erhältlich. Ausführliche Informationen zu Reagenzien und Zubehör für bestimmte Scheiben erhalten Sie bei Ihrem Avantor-Vertriebszentrum.