Dewargefäße, schalenförmig, Typ SCH-CAL
Lieferant: KGW-Isotherm
478-4503EA 196 EUR
478-4503 478-4506 478-4505 478-4511 478-4510 478-0226 KGWA1673 478-4507 KGWA1672 KGWA1671 478-4509 KGWA1675 KGWA1674
Dewargefäße, schalenförmig, Typ SCH-CAL
Dewars und Kryogefäße
Borosilikatglas 3.3, versilbert, strukturierter Aluminium-Schutzmantel. Zum Temperieren von Rundkolben, Kühlen von kleinen Proben. Vakuumisoliert und versilbert.
  • Als Wärme- oder Kältebad geeignet
  • Mit Magnetrührern kompatibel
  • Der Deckel ist aus antimagnetischem Edelstahl
Einsetzbar im Temperaturbereich von −200 °C bis +200 °C.
CAL-Gefäße haben eine Schutzumhüllung aus Stucco Aluminium, alternativ sind auch die Glaseinsätze (ohne Umhüllung) erhältlich.