Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
  • Kriterien
  • Lieferant
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
Sie suchten nach:
Aufschluss-Systeme
31  results were found
https://at.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/53/18989553.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"31"
  Listenansicht Hybridansicht (NEU)
Sortieren nach:
Lieferant:  VELP SCIENTIFIC
Beschreibung:   Eine Reihe von Aufschlussgeräten für die Analyse unterschiedlichster Anwendungen im Labor in den Bereichen Lebens- und Futtermittel, Getränke (Stickst...
Lieferant:  Bohlender
Beschreibung:   These digestion vessels are dimensionally stable basic vessel and screw cover made of TFM, homogenous, non-porous surface.
Lieferant:  VELP SCIENTIFIC
Beschreibung:   Vollautomatische Blockaufschlusseinheiten nach Kjeldahl zur Stickstoffanalyse und Proteinbestimmung mit der TEMS™ Technologie für Einsparungen in Bezu...
Lieferant:  VELP SCIENTIFIC
Beschreibung:   Eine Reihe von Thermoreaktoren zum Aufschluss von Proben für eine Reihe von Analysen, wie CSB, Schwermetall, nicht-metallische Elemente. Der ECO 6 bie...
Lieferant:  VELP SCIENTIFIC
Beschreibung:   Die TMD 6 ist für den heißen Aufschluss der Schlämme aus Wasseraufbereitungsanlagen, Erde, Kompost, Abwasser oder pflanzlichen Stoffen mit „Aqua regia...
UOM:  1 * 1 ST
Artikel-Nr: (VELPF30300110)
Lieferant:  VELP SCIENTIFIC
Beschreibung:   Die HU 6 Hydrolyseeinheit wurde für die Durchführung der sauren oder basischen Hydrolyse von Lebens- und Futtermitteln vor der Lösungsmittelextraktion...
UOM:  1 * 1 ST
Artikel-Nr: (705-0561)
Lieferant:  Hach
Beschreibung:   This digestion system has high speed digestion technology for fast and cost effective digestion in 15 minutes.
UOM:  1 * 1 ST
Lieferant:  BEHR
Beschreibung:   Digestion apparatus for crude fiber or hydrolysis.
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Regulatory Affairs.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.
1 - 8  von 31
  1  2  3  4  Nächste