Die CSB-Bestimmung ist ein wichtiger Gesamtparameter bei Abwasser- und Kläranlagenmessungen. Behr Arbeitsplätze garantieren eine CSB-Analyse strikt gemäß den folgenden Normen.
- ISO 6060
- DIN 38409 Teil 41 (CSB >15 ppm)
- DIN 38409 Teil 43 (CSB-Kurzzeitverfahren)
- DIN 38409 Teil 44 (CSB 5 - 50 ppm)
Gerätekonfigurationen zum gleichzeitigen Aufschluss von 6 oder 12 CSB-Proben.
Systeme des Typs 2 bestehen aus den folgenden Komponenten:
- Mikroprozessorgesteuerte Zeit-/Temperatursteuerung TRS 300 mit CSB-Programm
- Präzisionsheizblock CSB/E für Reaktionsgefäße RG 2
- Gestell E/B für Probengefäße RG 2 und Kühlwanne KW/N mit Halterung für Gestell E/B
- Probengefäße RG 2
- Luftkühler LK 1 und Ständer LS für Kühler LK
Systeme des Typs 3 sind identisch mit Typ 2, umfassen jedoch zusätzlich folgende Komponenten:
- Serienmagnetrührer SM 12/N für Gestell E 12/B (nur für PB-CSB 12/M)
- Satz von 12 Magnetrührstäben MRST 2 und Siedesteinen SIST 100, 100 g
- Satz von 12 PTFE-Normschliffhülsen mit Standardverjüngung PTFE 29
- Transportständer TS CSB für Gestell E/B
- Hand-Titrierstation HT 1 mit Digitalbürette und Magnetrührer