Flaschenaufsatz-Dispenser, ceramus® HF
Lieferant: Hirschmann Laborgeräte
ceramus® HF
613-3238EA 972 EUR
613-3238
Flaschenaufsatz-Dispenser, ceramus® HF
Flaschenaufsatz-Dispenser
Variables Volumen, autoklavierbar.
  • Universaldispenser für Flusssäure und hochaggressive Flüssigkeiten
  • Mikrometrisches Rädchen für präzises Einstellen
  • Kolben, Zylinder und Kugelventil aus reiner Keramik, Ventilfeder aus Platin/Iridium
  • Bedienerfreundliches Rückführsystem für schnelles Entlüften ohne Reagenzverlust
  • Konformitätsbescheinigt
Bestellinformation: Wird mit A-45-Gewinde, drei Adaptern (A 32, A 38, S 40), einem Ansaugschlauch mit Schraubverbindung, Seriennummer und Qualitätszertifikat geliefert.