Sie suchten nach: Leitfähigkeitsmessgeräte
44  results were found
SearchResultCount:"44"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht (NEU)
Bewerten Sie das Suchergebnis
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Diese tragbaren, wirtschaftlichen Messgeräte können gleichzeitig Leitfähigkeit, spezifische Leitfähigkeit, Salinität, TDS (gesamte gelöste Feststoffe)...
Aktion
Artikel-Nr: (663-0349)
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Dieses hochauflösende Gerät zur Messung der Leitfähigkeit bis 100 μS/cm wird mit einer Messzelle aus Edelstahl für Messungen in Rein- und Reinstw...
UOM: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (663-0359)
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Diese tragbaren, wirtschaftlichen Messgeräte können gleichzeitig Leitfähigkeit, spezifische Leitfähigkeit, Salinität, TDS (gesamte gelöste Feststoffe)...
UOM: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (663-0233)
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Dieses benutzerfreundliche Instrument mit Elektroden-Gelenkstativ und Gehäuse der Schutzart IP 43 bietet eine hohe Auflösung und Genauigkeit für ...
UOM: 1 * 1 SET
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Anwenderfreundliches Instrument, das sich durch seinen großen 127-mm-Touchscreen mit Farbgrafik auszeichnet. Das Messgerät kann für genaue Messungen v...
Lieferant: WTW
Beschreibung: Mit diesen Qualitätsgeräten mit erweiterter Messtechnik können Messungen bequemer und zuverlässiger als jemals zuvor durchgeführt werden.
Artikel-Nr: (663-0234)
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Dieses benutzerfreundliche, tragbare Instrument mit robustem Gehäuse der Schutzart IP 67 bietet eine hohe Auflösung und Genauigkeit für präzise M...
UOM: 1 * 1 SET
Lieferant: WTW
Beschreibung: Wasserdichte, mobile Messgeräte ermöglichen unbeschränkten Einsatz im Freien.
Artikel-Nr: (663-0348)
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Dieses präzise Gerät zur Messung der Leitfähigkeit bis 100 mS/cm wird mit einer langlebigen Graphit-Messzelle mit großem Messbereich für den univ...
UOM: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (663-0160)
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Leitfähigkeitsmessgerät, VWR®, EC30, Tester, Leitfähigkeit: 0 - 1990 µS/cm, TDS: 0 - 10 ppt, 0...+100 °C, 8× LR44-Batterien, IP 67
UOM: 1 * 1 ST
Lieferant: Hach
Beschreibung: Diese Tester mit integriertem Sensor messen Leitfähigkeit, TDS, Salinität und Temperatur von allgemeinen Wasserproben. Sie sind wasserdicht und schwim...
Lieferant: Mettler - Toledo
Beschreibung: These robust meters provide durability and one-handed operation, making them ideally suited for mobile applications in the laboratory, at-line or outd...
Lieferant: Mettler - Toledo
Beschreibung: Robust bench top meter for accurate conductivity determinations in the lab and near production.
Lieferant: Mettler - Toledo
Beschreibung: Diese tragbaren Messgeräte bieten qualitativ hochwertige Leitfähigkeitsmessungen mit einem einzigen Tastendruck. Das robuste und wasserdichte Design m...
Lieferant: Mettler - Toledo
Beschreibung: These bench top instruments provide high quality conductivity measurements with the simple click of a button. Thanks to their intuitive operation, sle...
Lieferant: Mettler - Toledo
Beschreibung: Dieses praktische und zuverlässige Gerät eignet sich für komplexe Anwendungen und hohe Anforderungen in regulierten Märkten sowie für die routinemäßig...
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.
1 - 16 of 44
no targeter for Bottom