Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
  • Produktkategorie
  • Kriterien
  • Lieferant
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
Sie suchten nach:
Horizontale Gelelektrophoresesysteme
121  results were found
https://at.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/94/03/18989403.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"121"
  Listenansicht Hybridansicht (NEU)
Sortieren nach:
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   Zu dem benutzerfreundlichen und betriebssicheren Design der horizontalen Elektrophoresesysteme shiroGEL und des entsprechenden Zubehörs gehört die hoh...
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   Das Mini Gel II ist ein komplettes Elektrophoresesystem, das alle erforderlichen Komponenten für das Gießen und Laufen horizontaler Gele enthält: Gelt...
UOM:  1 * 1 ST
Lieferant:  VWR Peqlab
Beschreibung:   Einsetzbar für 12×14 cm Gele, bietet das größte Modell der "Mini" Serie das bequeme Gießen der Gele direkt in die Kammer; eine einfach zu bedienende S...
UOM:  1 * 1 ST
Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt.
Artikel-Nr: (700-0444)
Lieferant:  VWR Peqlab
Beschreibung:   Das kleinste aller PerfectBlue™ Elektrophorese-Systeme, das Mini S, kann für bis zu 24 Proben verwendet werden und ermöglicht eine reproduzierbare und...
UOM:  1 * 1 ST
Artikel-Nr: (700-0434)
Lieferant:  VWR Peqlab
Beschreibung:   Mini M Elektrophorese System mit kompakter Größe für eine Vielzahl von Routineanwendungen. Lieferung mit 2 Kämmen, aber durch die Vielzahl weiterer ve...
UOM:  1 * 1 ST
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   Die horizontale Gelelektrophoreseeinheit kuroGEL Midi 13 eignet sich ideal für analytische und präparative Studien von Nukleinsäuren.
UOM:  1 * 1 ST
Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt.
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   kuroGEL Mini 6 Horizontal eignet sich ideal für gängige präparative und analytische Elektrophoreseverfahren.
UOM:  1 * 1 ST
Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt.
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   Die horizontale Gelelektrophoreseeinheit kuroGEL Maxi 20 eignet sich ideal für hochauflösende analytische und präparative Studien von...
UOM:  1 * 1 ST
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Regulatory Affairs.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.
1 - 8  von 121
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Nächste