- Home
- Verdampfer
- Rotationsverdampfer
- Rotationsverdampfer, Laborota 20 control
Rotationsverdampfer, Laborota 20 control
Lieferant: Heidolph
Laborota 20 control
531-3411EA
0
EUR
531-3411
531-3415
531-3436
Rotationsverdampfer, Laborota 20 control
Verdampfer
Rotationsverdampfer
Großverdampfer bis 20 L.
- Separate, helle Digitalanzeigen für alle Destillationsparameter
- Individuell programmierbare Rampen
- Das patentierte Halterungssystem für den Verdampferkolben ermöglicht die Bedienung durch eine Person
Merkmale:Integrierter Vakuum- und Temperaturcontroller
Automatische Wassernachspeisung verhindert ein Trockenlaufen Übertemperaturschutz
Patentiertes Auffangkassettensystem schützt vor Glasbruch und gibt dem Auffangkolben gleichzeitig einen sicheren Stand
Auffangkolben sind standardmäßig mit verstärkten Bodenablassventilen ausgestattet
RS232-Schnittstelle zum Programmieren oder Überwachen Ihres Destillationsprozesses
Automatische Wassernachspeisung verhindert ein Trockenlaufen Übertemperaturschutz
Patentiertes Auffangkassettensystem schützt vor Glasbruch und gibt dem Auffangkolben gleichzeitig einen sicheren Stand
Auffangkolben sind standardmäßig mit verstärkten Bodenablassventilen ausgestattet
RS232-Schnittstelle zum Programmieren oder Überwachen Ihres Destillationsprozesses
Auswahl an verschiedenen Glassätzen:R:beinhaltet einen aufsteigenden Kühler, einen 20 L-Verdampferkolben und einen 10 L-Auffangkolben und wird für alle Standard-Destillationen empfohlen.R Shorty: Identisch mit Glassatz R, verfügt aber über einen Kühler, der 320 mm kürzer ist. Die Destillationskapazität bleibt gleich. Dies ist ideal für die Verwendung in Labors mit Anwendungen unter Abzügen oder dort wo die Höhe begrenzt ist.RC: beinhaltet einen aufsteigenden Kühler, einen 20 L-Verdampferkolben und zwei 10 L-Auffangkolben und wird für alle Standard-Destillationen empfohlen.RC Shorty: Identisch mit Glassatz RC, verfügt aber über einen Kühler, der 320 mm kürzer ist. Die Destillationskapazität bleibt gleich. Dies ist ideal für die Verwendung in Labors mit Anwendungen unter Abzügen oder dort wo die Höhe begrenzt ist.A: beinhaltet einen absteigenden Kühler, ein Expansionsgefäß, einen 20 L-Verdampferkolben und einen 10 L-Auffangkolben und wird für alle spritzenden und schäumenden Lösungsmittel empfohlen.AC: beinhaltet einen absteigenden Kühler, ein Expansionsgefäß, einen 20 L-Verdampferkolben und zwei 10 L-Auffangkolben und wird für alle spritzenden und schäumenden Lösungsmittel empfohlen.A2: beinhaltet einen aufsteigenden und einen absteigenden Kühler, ein Expansionsgefäß, einen 20 L-Verdampferkolben und einen 10 L-Auffangkolben, für leicht siedende Lösungsmittel und höchste Rückgewinnungsraten.A2C: beinhaltet einen aufsteigenden und einen absteigenden Kühler, ein Expansionsgefäß, einen 20 L-Verdampferkolben und einen 10 L-Auffangkolben, für leicht siedende Lösungsmittel und höchste Rückgewinnungsraten.
Laborota 20 control compact: Standardausführung.
Laborota 20 control safety:Version mit zusätzlichem Schutz vor Implosion/Explosion. - Verdampferkolben aus beschichtetem Glas
- Schutzscheibe und transparente Kunststoffabdeckung über dem gesamten Glassatz
- Schutzscheibe und transparente Kunststoffabdeckung über dem gesamten Glassatz
Beide Modelle haben identische Spezifikationen, aber nur Laborota 20 safety verfügt über die folgenden Sicherheitsmerkmale: - Metallrahmen und Sicherheitsglas-Schutzhaube zur Abdeckung des Bads
- PMMA-Tür mit hoher Stoßfestigkeit zum Schutz der Glasgeräte
- PMMA-Verriegelungstüren mit hoher Stoßfestigkeit zum Schutz der Auffangkolbenkassetten
- PMMA-Tür mit hoher Stoßfestigkeit zum Schutz der Glasgeräte
- PMMA-Verriegelungstüren mit hoher Stoßfestigkeit zum Schutz der Auffangkolbenkassetten
New Product
Zeitlich begrenzte Aktion
Ausgewählte Artikel unterhalb sind derzeit in Aktion
Enter Certificate Details
Preis auf Anfrage
Learn more
About VWR
Item(s) Added to Cart