Sie suchten nach: Dunstabzugshauben und Verkleidungen
75  results were found
SearchResultCount:"75"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht (NEU)
Bewerten Sie das Suchergebnis
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Die PCR Workstation Pro bietet doppelten Kontaminationsschutz durch UV-Inaktivierung von Schadstoffen in der Luft und auf Oberflächen und stellt somit...
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Die VWR® PCR Workstation ist ein PCR-Gehäuse für die PCR-Probenvorbereitung und andere sensible Verfahren. Ihre UV-Inaktivierung von luftgetragenen un...
Artikel-Nr: (461-0826)
Lieferant: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Beschreibung: Advanced benchtop UV cabinet providing aseptic conditions for a variety of biomedical and biochemical procedures. The large capacity stainless steel U...
UOM: 1 * 1 ST
Lieferant: ERLAB (INCL. CAPTAIRE)
Beschreibung: Die neuen Captair® Smart Filterabzüge ohne Abluftleitung wurden mit einer einfachen und innovativen Kommunikationsart entwickelt. Smart Technology, ei...
Lieferant: Beckman Coulter
Beschreibung: Class II Type biosafety containment cabinet designed specifically for the CytoFLEX SRT in collaboration with Baker Corporation, including aerosol evac...
Lieferant: CleanAir by Baker
Beschreibung: Diese Pulverabzüge werden überall dort eingesetzt, wo gesundheitsschädliche Pulver oder Stäube freigesetzt werden, z. B. beim Einwiegen. Die Abzüge ga...
Lieferant: Bohlender
Beschreibung: Anodized aluminium frame with panels made of polycarbonate.
Lieferant: KOETTERMANN
Beschreibung: Apothekenabzug, Tischgerät, ohne Zubehör, Typ 2-441BVST (D/F), Material: Stahl, Außen B×T×H: 800×640×1350 mm
Lieferant: CleanAir by Baker
Beschreibung: BioVanguard Green Line ist eine Sicherheitswerkbank der Klasse II und bietet Einfachheit, Robustheit und hohe Zuverlässigkeit. Sie sorgt für ein ...
Lieferant: LABCONCO
Beschreibung: These portable systems provide user protection by keeping powders and particulates contained during weighing procedures. The built-in blower and HEPA ...
Lieferant: ERLAB (INCL. CAPTAIRE)
Beschreibung: Die neuen Captair® Smart Filterabzüge ohne Abluftleitung sind mit einer einfachen und innovativen Kommunikationsart ausgestattet. Intelligente Technol...
Lieferant: LABCONCO
Beschreibung: XPert™ balance enclosures provide user protection by keeping powders, particulates and fume contained during weighing procedures. They are well suited...
Artikel-Nr: (132-1225)
Lieferant: ERLAB (INCL. CAPTAIRE)
Beschreibung: Filterabzug ohne Abluftleitung, captair®, Captair® Smart 481 1P2C mit einem HEPA-Filter und zwei Aktivkohlefiltern GF4/AS (für organische Dämpfe), Material: Verzinkter Stahl, Außen B×T×H: 1245×615×1285 mm, Innen B×T×H: 1176×533×1100 mm, Beleuchtung: LED, >650 Lux
UOM: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (135-2036)
Lieferant: ERLAB (INCL. CAPTAIRE)
Beschreibung: Luftiltrationseinheit zur Deckenbefestigung im Labor.
UOM: 1 * 1 ST
Lieferant: LABCONCO
Beschreibung: XPert™ filtered balance stations are vented balance enclosures designed to protect the user during powder weighing operations. The built-in HEPA filte...
Lieferant: LABCONCO
Beschreibung: XPert™ balance enclosures provide user protection by keeping powders, particulates and fume contained during weighing procedures. They are well suited...
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.
1 - 16 of 75
no targeter for Bottom