Sie suchten nach: Regale
79  results were found
SearchResultCount:"79"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht (NEU)
Bewerten Sie das Suchergebnis
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Regal, Verstärkter Edelstahl-Gittereinschub, mit Führungsschienen-Set, 1030×560 mm, Maximalbelastung des Einschubs: 100 kg, Für: IL 750CR Premium Kühlinkubator
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Regal, Edelstahl-Gittereinschub, mit Führungsschienen-Set, 590×470 mm, Maximalbelastung des Einschubs: 25 kg, Für: IL 240PR/IL 240CR Premium Kühlinkubator
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Regal, Erhöhter Einlegeboden aus Edelstahl, Für: VWB2 12
Artikel-Nr: (390-0735)
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Regal, Einlegeboden aus Edelstahl, Für: INCU-Line® IL 150R/250R Premium
UOM: 1 * 1 ST
Lieferant: Metro International
Beschreibung: Direct wall mount brackets allow the installation of wire or solid shelves directly onto a wall surface. Each brackets consists of one shelf support a...
Artikel-Nr: (METOHP52K3)
Lieferant: Metro International
Beschreibung: These heavy duty tubular construction is designed to withstand impact and hold heavy loads.
UOM: 1 * 1 ST
Lieferant: Metro International
Beschreibung: Schnell konfigurierbar durch Clip-Verschluss-System: kein Werkzeug erforderlich.
Aktion
Lieferant: Metro International
Beschreibung: Flexibles und stabiles Regal- und Anbausystem. Die Gitter-Regalböden können jederzeit über Spezialverschlussmechaniken ohne Werkzeug in der Höhe verst...
Lieferant: Metro International
Beschreibung: Perfekt für Anwendungen bei denen Verschüttungen auftreten können. Bietet eine Barriere zwischen Boden und unterem Regal und verhindert so Kontaminati...
Lieferant: Metro International
Beschreibung: Für den Einsatz in Verbindung mit dem gesamten Super Erecta® Regalsystem und Zubehör haben diese Super Adjustable Gitterfachböden ein einzigartiges Ec...
Lieferant: Metro International
Beschreibung: Use on corresponding width Super Erecta® units to provide additional manoeuvrability to dolly carts or stem castor carts. Split sleeves included for a...
Lieferant: Palbam
Beschreibung: Shelve, Top shelf, solid, for cleanroom heavy duty tables, W×D×H: 900×300×700 mm, fabricated from stainless steel 304 with electropolished finish
Lieferant: Palbam
Beschreibung: Qualitativ hochwertige Reinraum-Regaleinheiten auf höhenverstellbaren Nivellierfüßen oder auf 130 mm (5") Reinraum-Laufrollen aus weißem Nylon.
Lieferant: asecos
Beschreibung: Sturdy construction racks with four galvanized steel sumps shelves as storage levels and galvanized rack frames. Ideal for safe and approved storage o...
Lieferant: Metro International
Beschreibung: The open wire design of these heavy-gauge shelves minimizes dust accumulation and allows a free circulation of air, greater visibility of stored items...
Lieferant: Metro International
Beschreibung: These Super Adjustable 2™ Starter and Add-On units save time and money by eliminating adjacent posts and replacing them with 'S' hooks. This system of...
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.
1 - 16 of 79
no targeter for Bottom