Sie suchten nach: Lagerschränke
142  results were found
SearchResultCount:"142"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht (NEU)
Bewerten Sie das Suchergebnis
Artikel-Nr: (MSGA30630)
Lieferant: asecos
Beschreibung: The cabinets are height adjustable with galvanised tray with loading capacity of 50 kg.
UOM: null
Lieferant: asecos
Beschreibung: Umluftfiltersystem UFA.20.30Vermeiden Sie aufwändige Wand-, Decken-, Dachdurchführungen und kostspielige Absaugsysteme. Sichere Aufnahme von en...
Lieferant: asecos
Beschreibung: Feuerbeständige Sicherheitsschränke vom Typ 90 für die sichere Lagerung von Gasflaschen in Gebäuden, in Übereinstimmung mit DIN EN 1447...
Lieferant: KOETTERMANN
Beschreibung: Hochschränke bieten einen besonders großen Stauraum.
Lieferant: KOETTERMANN
Beschreibung: Made of epoxy powder coated steel, with one shelf.
Lieferant: KOETTERMANN
Beschreibung: Fire resistant up to 90 minutes safety cabinet with shelves for the storage of hazardous substances in working spaces. Incase of fire, the doors close...
Lieferant: KOETTERMANN
Beschreibung: These cabinets specially designed for the storage of highly corrosive products. It has separate compartments for storage of acids and bases. Liquid ti...
Lieferant: KOETTERMANN
Beschreibung: These cabinets are designed for the storage of non-combustible hazardous materials.
Lieferant: LABCONCO
Beschreibung: Storage cabinets support fume hoods and used for storage and venting of small laboratory instruments, mild acids and other reagents.
Lieferant: DÜPERTHAL GMBH & CO
Beschreibung: Diese Untertisch-Sicherheitsschränke garantieren im Brandfall bis zu 90 Minuten Feuerwiderstandsfähigkeit und sind mit Flügeltüren und/oder Schub...
Lieferant: DÜPERTHAL GMBH & CO
Beschreibung: Diese Untertisch-Sicherheitsschränke garantieren im Brandfall bis zu 90 Minuten Feuerwiderstandsfähigkeit und sind mit Flügeltüren und/oder Schub...
Lieferant: DÜPERTHAL GMBH & CO
Beschreibung: Diese Untertisch-Sicherheitsschränke garantieren im Brandfall bis zu 90 Minuten Feuerwiderstandsfähigkeit und sind mit Flügeltüren und/oder Schub...
Lieferant: DÜPERTHAL GMBH & CO
Beschreibung: Diese Untertisch-Sicherheitsschränke garantieren im Brandfall bis zu 90 Minuten Feuerwiderstandsfähigkeit und sind mit Flügeltüren und/oder Schub...
Lieferant: DÜPERTHAL GMBH & CO
Beschreibung: Diese Untertisch-Sicherheitsschränke garantieren im Brandfall bis zu 90 Minuten Feuerwiderstandsfähigkeit und sind mit Flügeltüren und/oder Schub...
Lieferant: KOETTERMANN
Beschreibung: Epoxy powder coated steel cabinets
Lieferant: KOETTERMANN
Beschreibung: Epoxy powder coated steel cabinets
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.
1 - 16 of 142
no targeter for Bottom