Sie suchten nach: Gasfilter
90  results were found
SearchResultCount:"90"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht (NEU)
Bewerten Sie das Suchergebnis
Artikel-Nr: (23988.)
Lieferant: Merck
Beschreibung: This economy water vapor trap is designed for moisture removal for compressed air service to pneumatically-controlled devices.
UOM: 1 * 1 Pack.
Lieferant: SGE a Trajan company
Beschreibung: Pure gas is a crictical requirement in gas chromatography, spectroscopy, optics, lithography and numerous other applications in manufacturing and labo...
Lieferant: SGE a Trajan company
Beschreibung: The ZPure™ H₂O 'High Sensitivity Moisture Indicating' Filter is used for applications requiring high efficiency moisture removal. The high sensitivity...
Lieferant: SGE a Trajan company
Beschreibung: The ZPure™ H₂O filter removes moisture to low ppb levels. The Co-free moisture indicator signals breakthrough when it changes from green to blue.
Lieferant: SGE a Trajan company
Beschreibung: The SPure H₂O/HC Filter removes moisture, oil, dust, and hydrocarbons (C5 and heavier) from dry air and inert gases.
Lieferant: SGE a Trajan company
Beschreibung: Gas purifiers are designed to provide fast stabilisation times to reduce gas consumption and provide clean gas to GC and GC/MS systems.
Lieferant: ENTEGRIS INC
Beschreibung: GateKeeper® GPU Gasreiniger wurden für eine gleichbleibende Reinheit sowie eine verbesserte Lebensdauer und Endreinheit konzipiert. Mithilfe der langj...
Lieferant: ENTEGRIS INC
Beschreibung: GateKeeper® GPU Gasreiniger wurden für eine gleichbleibende Reinheit sowie eine verbesserte Lebensdauer und Endreinheit konzipiert. Mithilfe der langj...
Lieferant: ENTEGRIS INC
Beschreibung: Diese Filter sind kompatibel mit hochreinen Gasen sowie für allgemeine Stickstoff- und CDA-Anwendungen. Sie sind erhältlich in Bronze- und Silber-Leis...
Lieferant: ENTEGRIS INC
Beschreibung: These inline gas filters are designed to removed particles from inert gases for flow rates up to 30 L/min.
Lieferant: ENTEGRIS INC
Beschreibung: GateKeeper® GPU Gasreiniger wurden für eine gleichbleibende Reinheit sowie eine verbesserte Lebensdauer und Endreinheit konzipiert. Mithilfe der langj...
Lieferant: ENTEGRIS INC
Beschreibung: GateKeeper® GPU Gasreiniger wurden für eine gleichbleibende Reinheit sowie eine verbesserte Lebensdauer und Endreinheit konzipiert. Mithilfe der langj...
Lieferant: ENTEGRIS INC
Beschreibung: Wafergard® SG FG series gas filters provide superior particulate filtration to maximise photovoltaic cell and display manufacturing production yields.
Lieferant: ENTEGRIS INC
Beschreibung: Die einzigartige Nickel-Filtermembran dieser Inline-Gasfilter bietet eine hervorragende Korrosionsbeständigkeit und ausgezeichnete Kompatibilität mit ...
Lieferant: ERLAB (INCL. CAPTAIRE)
Beschreibung: Carbon filter for Chemfree 90 S , Für: Use with acid vapors
Lieferant: SGE a Trajan company
Beschreibung: The ZPure™ line of filters removing a wide range of contaminants to trace levels.
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.
1 - 16 of 90
no targeter for Bottom