Bunsenbrenner
Lieferant: Usbeck
451-0082EA 48.1 EUR
451-0082 451-0081 451-0168
Bunsenbrenner
Heizgeräte Gasbrenner
Messing vernickelt mit Grauguss-Fuß.
  • Mit Luftregulierung und Sparflamme
  • Hebelhahn
Höhe: 150 mm
Bestellinformation: Wird ohne den auf dem Bild angezeigten, schwarzen Haftfuß ausgeliefert. Diese zusätzliche Schutzunterlage (451-1342) muss separat bestellt werden.