Sie suchten nach: Heizhauben
24  results were found
SearchResultCount:"24"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht (NEU)
Bewerten Sie das Suchergebnis
Lieferant: WINKLER GMBH
Beschreibung: Für Rundkolben. Die Heizhauben haben einen gehäkelten Außenmantel aus Glasseide (bei WHG2H aus Silikatgarn).
Größen ab 500 ml haben ein Bod...
Lieferant: Cole-Parmer
Beschreibung: Flexible heating element for efficient heat transfer and fast boiling times.
Lieferant: WINKLER GMBH
Beschreibung: Heating mantle, WHU2ER 20000, SS plug, Kolbeninhalt: 20000 ml, 450 °C, Ø×H: 438×234 mm
Lieferant: Cole-Parmer
Beschreibung: Don't get burned - the outside stays 'safe to the touch'.
Lieferant: Cole-Parmer
Beschreibung: Thermal insulating cartridge provides maximum heat transfer.
Lieferant: Cole-Parmer
Beschreibung: Designed to determine the protein content of food.
Lieferant: Cole-Parmer
Beschreibung: Magnetic stirrer and heating mantle in one convenient unit.
Lieferant: Cole-Parmer
Beschreibung: Provides powerful stirring speeds up to 520 min⁻¹ and heating up to 450 °C.
Lieferant: WINKLER GMBH
Beschreibung: Für Rundkolben. Max. 450 Grad. Mehrplatz-Heizhauben mit pulverbeschichtetem, chemikalienbeständigem Metallgehäuse und Front- und Abdeckplatte aus Edel...
Lieferant: WINKLER GMBH
Beschreibung: Für Rundkolben. Max. 450 Grad. Mehrplatz-Heizhauben mit pulverbeschichtetem, chemikalienbeständigem Metallgehäuse und Front- und Abdeckplatte aus Edel...
Lieferant: Cole-Parmer
Beschreibung: Accommodate 60° funnels, pear-shaped flasks and round-bottom flasks.
Lieferant: Cole-Parmer
Beschreibung: Heating mantles with interchangeable cartridges.
Lieferant: Cole-Parmer
Beschreibung: Opening in base accommodates a wide variety of flasks and 60° funnels.
Artikel-Nr: (ELET36013-14)
Lieferant: Cole-Parmer
Beschreibung: Accepts 250 to 1000 ml round bottom flasks saving you money.
UOM: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (454-0045)
Lieferant: Cole-Parmer
Beschreibung: Heating mantle, RE0250, Kolbeninhalt: 250 ml
UOM: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (WITGDH.WHM12216)
Lieferant: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Beschreibung: Heizhauben mit Außenseite aus Aluminium und Stoff-Innenseite. Der integrierte K-Typ-Thermosensor ist grundsätzlich eingebettet (außer Stoffmäntel), wa...
UOM: 1 * 1 ST
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.
1 - 16 of 24
no targeter for Bottom