Der Precellys® 24 ist ein Tischgerät für das Zermahlen, die Lyse und Homogenisierung biologischer Proben. Er ist optimal geeignet für eine schnelle und effiziente Extraktion von DNA, RNA oder Proteinen. Ideal für die Homogenisierung tierischer und pflanzlicher Gewebe sowie Mikroorganismen. Die hohe Geschwindigkeit und besondere Bewegung ermöglichen auch das Homogenisieren schwieriger Proben, wie Knochen, Haare, Körner, Sporen usw. Das Gerät und der leicht zugängige Probenhalter sind einfach mit den handelsüblichen Reinigungslösungen zu reinigen.
- Es können bis zu 24×2-ml-Probenröhrchen gleichzeitig verarbeitet werden; die Homogenisierung erfolgt in wenigen Sekunden
- Flexibel; lediglich die Protokolle und Aufschluss-Kits (Glas-, Keramik- oder Stahlkügelchen) müssen je nach Probe adaptiert werden
- Hochwertig und zuverlässig, insbesondere zur Verwendung in L3-Labors mit hohem Durchsatz: 50 bis 100 Durchläufe pro Tag
- Frei von Kreuzkontaminationen dank Einwegtubes
- Regulierbare Probenkühlung mittels optionalem Cryolys® Kühlmodul
Cryolys® Kühlmodul
Das patentierte Cryolys-Kühlmodul hält während des gesamten Homogenisierungsprozesses die Temperatur auf etwa 4 °C. Dies geschieht entweder mittels flüssigem Stickstoff oder festem CO₂. Es ermöglicht die Extraktion von stabiler RNA und nativen Proteinen. Der Cryolys® (432-3756) ist mit dem Precellys®24 und dem Precellys®24-Dual kompatibel.
Höhere Ausbeute, Qualität und Funktionalität
Verhindert, dass Enzyme aktiv werden
100 % der aktiven Proteine bleiben erhalten
Der Cryolys® erfordert eine Druckluftversorgung, flüssigen Stückstoff oder Trockeneis.
Lieferumfang: Wird mit Musterkit (2 Röhrchen von jedem Aufschluss-Kit), Abdeckplatte, Dichtungsring, Ersatz-Dichtungsring, Ersatz-Sicherung und Stromkabel mit EU- oder UK-Stecker geliefert.