Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
  • Produktkategorie
  • Kriterien
  • Lieferant
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Suche in Ergebnissen
hygrometer
https://at.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/94/13/18989413.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"55"
  Listenansicht Galerieansicht Hybridansicht (NEU)
Sortieren nach:
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   Dieses Gerät mit Thermometer/Uhr/Feuchtigkeitsüberwachung zeigt Zeit, Temperatur und Luftfeuchtigkeit gleichzeitig an. Interne Fühler für die Verwendu...
UOM:  1 * 1 ST
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   Dieses Thermo-Hygrometer ist für Routinemessungen, 24h-Überwachung, Qualitätskontrollen und kritische experimentelle Anforderungen geeignet. Es zeigt ...
UOM:  1 * 1 ST
Artikel-Nr: (620-0915)
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   Dieses digitale Thermo-Hygrometer wurde speziell für Temperatur- und Feuchtemessungen in Kühl- und Gefrierschränken entwickelt. Es eignet sich für die...
UOM:  1 * 1 ST
Artikel-Nr: (620-0923)
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   Für alle Umgebungen geeignet, kann in Inkubatoren, Kühl- und Gefrierschränken verwendet werden. Dieses Thermo-Hygrometer verfügt über eine kontrastrei...
UOM:  1 * 1 ST
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   Dieses Gerät mit internem Sensor dient der Messung der relativen Feuchte (RH) und Temperatur.
UOM:  1 * 1 ST
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   Dieses Präzisions-Thermohygrometer mit Barometer liefert zusätzliche abgeleitete Werte: Taupunkttemperatur, Feuchtkugeltemperatur, Feuchtigkeitsgehalt...
UOM:  1 * 1 ST
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   Dieses aus bis zu 30 m Entfernung (433 MHz) ablesbare Thermo-Hygrometer kann Daten von bis zu drei Fernmessfühlern empfangen und anzeigen. D...
UOM:  1 * 1 ST
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   Dieses Thermo-Hygrometer zeigt durchgängig und gleichzeitig die relative Luftfeuchtigkeit und Temperatur der Umgebung an. Änderungen werden in weniger...
UOM:  1 * 1 ST
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Regulatory Affairs.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.
1 - 8  von 55
  1  2  3  4  5  6  7  Nächste