Temperature and humidity chart recorders
Lieferant: Thies Clima
628-2150EA 1070 EUR
628-2150 628-2152 628-2153
Temperature and humidity chart recorders
Diagrammschreiber Diagrammschreiber
Mit diesen Instrumenten können Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsdaten aufgezeichnet werden. Die Achsen werden in Zapfenlagern geführt. Mechanisches Trommeluhrwerk mit Handaufzug für den Temperaturbereich von ‒35 bis +80 °C oder durch Mignon-Batterie (1,5 V, LR6A) betriebenes Quarzuhrwerk mit umschaltbaren Vorschüben für den Temperaturbereich von ‒10 bis +60 °C.
  • Aufzeichnungsdauer: 1 oder 7 Tage (und 31 Tage bei 628-2153)
B×T×H (mm): 280×138×285