Sie suchten nach: Kühlbrutschränke
19  results were found
SearchResultCount:"19"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht (NEU)
Bewerten Sie das Suchergebnis
Artikel-Nr: (390-0881)
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Der digitale Kühlinkubator IL 23R mit Peltier-Technologie ist kostengünstig und platzsparend und ideal für Mikrobiologie-Anwendungen bei Temperat...
UOM: 1 * 1 ST
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Diese kompressorgekühlten Inkubatoren mit forcierter Umluft haben einen Temperaturbereich von 3 bis 70 °C. Sie verfügen über eine Innenkammer aus Edel...
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Diese kompressorgekühlten Inkubatoren mit Umluftgebläse verfügen über eine Innenkammer aus Edelstahl und einen Außenmantel aus pulverbeschichtetem Sta...
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Diese kompressorgekühlten Inkubatoren mit forcierter Umluft und Drehzahlregelung (50 - 100%) haben einen Temperaturbereich von 3 bis 70 °C. Sie verfüg...
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Kühlbrutschränke mit Peltier-Technologie zeichnen sich durch eine hervorragende Temperaturstabilität und -gleichmäßigkeit aus. Sie sind energieeffizie...
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Diese kompressorgekühlten Inkubatoren mit forcierter Umluft und Drehzahlregelung (10 - 100%) haben einen Temperaturbereich von –10 bis +100 °C. Sie ve...
Aktion
Artikel-Nr: (390-0963)
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Der INCU-Line® Tower ist ein universell einsetzbarer Zwei-Kammer-Kühlinkubator mit natürlicher Umluft. Der digitale Kühlinkubator mit Peltier-Technolo...
UOM: 1 * 1 ST
Lieferant: Binder
Beschreibung: Diese energieeffizienten Kühlinkubatoren wurden speziell für die Verwendung in einem Temperaturbereich von +4 bis 100 °C konzipiert. Sie haben ei...
Lieferant: Binder
Beschreibung: Thanks to thermoelectric cooling technology with heat dissipation, KB ECO cooled incubators are one of the most energy efficient cooling incubators on...
Lieferant: Binder
Beschreibung: Kühlbrutschränke werden vorwiegend für Kulturaufgaben eingesetzt, die bei Temperaturen unterhalb der Raumtemperatur ausgeführt werden müssen, oder in ...
Lieferant: MEMMERT
Beschreibung: Cooled Incubator, IPP55plus, Nutzinhalt: 53 L, Umlufttyp: Thermoelektrische Technologie zum Kühlen und Heizen, Temperaturbereich: 0…70 °C, Max. Beladung pro Einschub: 20 kg, Gewicht: 52 kg
Lieferant: VELP SCIENTIFIC
Beschreibung: These cooled incubators have a refrigerated thermostat with 120 and 200 L capacity that ensures excellent connectivity, high performance in temperatur...
Lieferant: MEMMERT
Beschreibung: Das Sortiment an Kühlinkubatoren hat einen Temperaturbereich von unter Null bis 60 °C. Die Geräte gewährleisten kurze und präzise Aufheiz- und Ab...
Lieferant: POL-EKO
Beschreibung: ILP Peltier-Cooled Incubators: Eco-friendly alternative to aggregate cooled models. Innovative and green, ILP incubators use Peltier cell technology f...
Lieferant: THERMO BRAND
Beschreibung: Heratherm Kühlbrutschränke sind mit der Peltier-Technologie ausgestattet, welche die Probenintegrität bei Temperaturen von 5 bis 70 °C aufrechterhält...
Lieferant: LMS
Beschreibung: LMS Series 4 cooled incubators are temperature controlled cabinets with fan assisted air circulation via a pre-mixing chamber. The units have a stainl...
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.
1 - 16 of 19
no targeter for Bottom