Sie suchten nach: LED-Beleuchtung
21  results were found
SearchResultCount:"21"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht (NEU)
Bewerten Sie das Suchergebnis
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Andere Optikversionen (z. B. Flut- oder Diffusoptik) bzw. andere Farben oder Farbtemperaturen auf Anfrage erhältlich. Für weitere Einzelheiten we...
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Die VisiLight® I-LED Auflichtbeleuchtung mit dem innovativen 'modul-LED®'-Konzept ermöglicht durch einfaches Wechseln der LED-Module die Anpassung der...
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Das Ringlicht VisiLight® R-LED 66 mit seinem innovativen Design ist für präzise Beleuchtungsaufgaben vorgesehen. Die 48 leuchtstarken LEDs sorgen für ...
Artikel-Nr: (630-2676)
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Das VisiLight® RL20 ist speziell für präzise Beleuchtungsaufgaben mit Steuerung der Lichtintensität konzipiert.
UOM: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (631-1086)
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Die Lichtquelle VisiLight® P-LED 10 verfügt über zwei flexible Arme mit hocheffizienten LEDs (3,6 W).
UOM: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (631-1780)
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Bei diesem ausgereiften Beleuchtungsmodul handelt es sich um ein Plug-and-Play-Ersatz-Element für Mikroskope wie das Zeiss Standard 18. Die 3-W-Power-...
UOM: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (630-1965)
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: LED illumination, VWR®
UOM: 1 * 1 ST
Lieferant: ESCHENBACH OPTIK GMBH
Beschreibung: These models are easy-to-operate thanks to a handy tactile switch.
Lieferant: SCHOTT AG Lighting and imaging
Beschreibung: LED-Beleuchtung, Doppel Spotlight Plus system, EasyLED
Artikel-Nr: (630-2926)
Lieferant: ESCHENBACH OPTIK GMBH
Beschreibung: High quality desktop lamp offering even, glare-free illumination with high black-white contrast and good colour reproduction.
UOM: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (LEIM10450656)
Lieferant: LEICA MICROSYSTEMS
Beschreibung: The Leica LED3000 NVI is ideal for viewing recesses and holes, since the light falls almost vertically on the sample. In contrast to coaxial illuminat...
UOM: 1 * 1 ST
Lieferant: MOTIC
Beschreibung: LED-Beleuchtung, LED module (455 nm) and filter cube
Lieferant: MOTIC
Beschreibung: Epifluoreszenz-Aufsatz, gestelllose Bühne und Filter für BA210 E-Mikroskope.
Lieferant: MOTIC
Beschreibung: LED-Mikroskoplampe
Lieferant: MOTIC
Beschreibung: LED-Beleuchtung, LED ring light, dimmable, 60T-B
Artikel-Nr: (MOTI1101010100151)
Lieferant: MOTIC
Beschreibung: VI-LED vertical illuminator enables on-axis observation and documentation, and is specially designed for Motic SMZ-161 and SMZ-171. VI-LED directs lig...
UOM: 1 * 1 ST
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.
1 - 16 of 21
no targeter for Bottom