Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
  • Kriterien
    • Lagergeführt (8)
  • Lieferant
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
Digitalkameras
https://at.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/51/17/18945117.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"34"
  Listenansicht Hybridansicht (NEU)
Sortieren nach:
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   Unsere Digitalkameras sind eigens für den täglichen Einsatz ausgelegt.
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   CMOS cooled colour camera for fluorescence applications with high sensitivity and low noise.
Artikel-Nr: (611-2257)
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   Diese USB-Farbkamera kann eine Live-Vorschau zeigen und Bilder direkt auf einen Computer senden.
UOM:  1 * 1 ST
Artikel-Nr: (630-2678)
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   Diese Tablet verfügt über eine integrierte Kamera für nahezu jedes trinokulare Mikroskop mit C-Mount-Adapter.
UOM:  1 * 1 ST
Artikel-Nr: (630-2957)
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   VisiCam B5 is a C-mount and eyepiece microscope camera.
UOM:  1 * 1 ST
Artikel-Nr: (630-2629)
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   Wi-Fi Digitalkamera, 5 MP, CMOS, Software: VisiCam Vision Lite
UOM:  1 * 1 ST
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   Wissenschaftliche CMOS-Kamera. Liefert dank des integrierten 16-MB-Pufferspeichers eine hohe Bildrate.
UOM:  1 * 1 ST
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   Liefert dank des integrierten Pufferspeichers eine hohe Bildrate und stabile Bildübertragung.
UOM:  1 * 1 ST
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Regulatory Affairs.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.
1 - 8  von 34
  1  2  3  4  5  Nächste