Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
  • Kriterien
    • Lagergeführt (16)
  • Lieferant
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Suche in Ergebnissen
Stereo-Mikroskope
https://at.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/98/53/18989853.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"20"
  Listenansicht Galerieansicht Hybridansicht (NEU)
Sortieren nach:
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   Die VisiScope 350 können für die Fachausbildung, in Labors und in der Industrie verwendet werden.
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   Die VisiScope 250 sind für anspruchsvolle Anwendungen konzipiert.
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   The SZT350-6 can be used for observations in advanced teaching, laboratory and industrial applications.
UOM:  1 * 1 ST
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   Educational stereo microscope designed for routine applications.
UOM:  1 * 1 ST
Lieferant:  MOTIC
Beschreibung:   Diese digitalen Stereo-Zoom-Mikroskope eignen sich für Sichtprüfung und Montagearbeiten.
Lieferant:  MOTIC
Beschreibung:   Die SMZ-161 bieten bessere optische Leistungen und einen Reflektor für Durchlicht für klare, verzerrungsfreie, 3D-Bilder auf einem breiten Sichtfeld.
Lieferant:  ZEISS
Beschreibung:   Die Stemi 305 ist kompaktes Greenough-Stereomikroskope.
Lieferant:  MOTIC
Beschreibung:   Die SMZ-168 sind für Qualitätskontrollen und Forschungsanwendungen geeignet.
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Regulatory Affairs.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.
1 - 8  von 20
  1  2  3  Nächste