Polarisationsmikroskope, BA310-POL
Lieferant: Motic
MOTI1101001703961EA 273 EUR
MOTI1101001703961 MOTI1101001703971 MOTI1101001703981 630-1822 MOTI1101001703941 MOTI1101001703951
Polarisationsmikroskope, BA310-POL
Mikroskope
  • Polarisator (montiert unter der Kondenserhalterung) ist um 360° drehbar und verfügt über einen Einrastmechanismus bei 90°
  • Sehr stabiler und robuster symmetrischer Pyramidenaufbau und T-förmiger Standfuß
  • Antimykotische Behandlung zur Hemmung des Keimwachstums
Dieses Gerät ist für die Verwendung in Life Sciences, Materialwissenschaften und der Forensik geeignet.
Lieferumfang: Mit Inbusschlüssel, Immersionsöl und Staubschutzhülle.