Die leistungsstarke Ultra-Zentrifugalmühle ZM 200 bietet ein Höchstmaß an Zerkleinerungsleistung und Bedienkomfort. Sie wird zur schnellen Feinzerkleinerung von weichen bis mittelharten und faserigen Materialien eingesetzt. Aufgrund der effektiven Zerkleinerungstechnik und der umfangreichen Zubehörpalette gewährleistet die ZM 200 materialschonende, analysengerechte Probenvorbereitung in kürzester Zeit. Sie ist ideal zur schnellen und doch materialschonenden, analysengerechten Probenvorbereitung, wie z. B. von Chemikalien, Arzneimitteln, Gewürzen, Kohle, Kunstharzen, Kunststoffen, pharmazeutischen Roh-und Fertigprodukten, Pflanzenbestandteilen sowie zur Bestimmung der Tensidanteile in Waschpulvern.
- Das zerkleinerte Mahlgut wird in einer speziellen Kassette aufgefangen, die eine leichte und verlustfreie Materialentnahme ermöglicht und eine Kreuzkontamination verhindert
- Vielseitig einsetzbare Mühle mit großem Drehzahlbereich, regelbar von 6000 bis 18 000 min-1
- Wesentlich erhöhter Durchsatz, durch optimale Abstimmung zwischen Frequenzumrichter und Drehstrommotor
- Zweistufige Zerkleinerungsfunktion für eine schnelle und schonende Verarbeitung ohne Veränderung der Probeneigenschaften
- Parametereinstellung über Grafikdisplay und Einknopfbedienung, elektronisches Sicherheits- und Diagnosesystem zur Vorbeugung vor Bedienungsfehlern
Zertifizierungen: IP-Schutzklasse gemäß DIN EN 60529: IP 20
Zubehörinformationen: Ringsiebe aus rostfreiem Stahl, mit verstärktem Rand sind empfohlen bei hoher Beanspruchung.
Bestellinformation: Bitte Steckrotor und Ringsieb separat bestellen. Andere Größen und Arten von Sieben und Steckrotoren sind auf Anfrage erhältlich.
Lieferumfang: Standardkassette 900 ml im Lieferumfang enthalten.
Bitte beachten * Abhängig vom Aufgabegut