Schwingmühlen MM 200 und MM 400
Lieferant: Retsch
412-2176EA 7020 EUR
412-2176
Schwingmühlen MM 200 und MM 400
Mühlen
Diese benutzerfreundlichen Labormühlen wurden für das Vermahlen und Homogenisieren kleiner Probenmengen entwickelt. Sie eignen sich zum Zerkleinern von harten und spröden Proben ebenso wie für weiche, elastische und faserige Materialien, zum Aufschluss von biologischen Zellen und zur DNA/RNA-Rückgewinnung. Die MM 400 kann außerdem für die Nass- und Kryogenvermahlung eingesetzt werden. Die Mahldauer ist sehr kurz, so dass sich die Proben kaum erwärmen. Die Anwendungsbereiche umfassen Mineralogie, Chemie- und Umweltforschung sowie pharmazeutische Probenanalyse und Biotechnologie. Durch Verwendung speziell entwickelter Adapter kann der Zellaufschluss in den Reaktionsgefäßen erfolgen. Mit den Mühlen lassen sich außerdem Pulver und Suspensionen in weniger als einer Minute mischen und homogenisieren.
  • Zwei Mahlstellen für gleichzeitige Verarbeitung von zwei Proben
  • Digitale Einstellung der Zerkleinerungszeit und der Vibrationsstärke gewährleistet reproduzierbare Ergebnisse
  • Speicherung von 9 Parameterkombinationen
  • Verschraubbare Mahlbecher (bis zu 50 ml, nur für MM 400) für sichere Nass- und Kryogenvermahlung ohne Materialverlust
  • Die Schnellspannvorrichtung für Mahlbecher gewährleistet einen einfachen und sicheren Gebrauch (MM 400)
Zertifizierungen: IP-Schutzklasse gemäß DIN EN 60529: IP 30
Bestellinformation: Mahlbecher und Mahlkugeln sind in verschiedenen Größen und Materialien erhältlich und müssen separat bestellt werden.
Bitte beachten * Abhängig von Probenmaterial und Instrumentenkonfiguration/-einstellungen