Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
  • Produktkategorie
  • Lieferant
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Suche in Ergebnissen
molekularmodelle
https://at.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/64/18989564.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"37"
  Listenansicht Galerieansicht Hybridansicht (NEU)
Sortieren nach:
Lieferant:  EDVOTEK EUROPE LTD
Beschreibung:   Mit diesem einfachen und farbigen System können Studenten ein Modell der DNA bauen. Das Kit enthält Purine und Pyrimidine verschiedener Größe, die kor...
Artikel-Nr: (EDVO1500)
Lieferant:  EDVOTEK EUROPE LTD
Beschreibung:   Ein Satz farbiger Kügelchen zur Darstellung der Watson-Crick-DNA-Basen (A, T, G, C). Die Kügelchen können zur Demonstration verschiedener Konzepte der...
UOM:  1 * 100 ST
Lieferant:  SPIRING ENTERPRISES LTD.
Beschreibung:   Molekülmodell für Lehrzwecke, Anorganische/Organische Chemie, Molymod 004, Anwendungsgebiet: Anorganische Chemie
Lieferant:  SPIRING ENTERPRISES LTD.
Beschreibung:   The molymod® system is the original, unique, dual-scale system of high quality low-cost molecular models.
Lieferant:  SPIRING ENTERPRISES LTD.
Beschreibung:   Finished sets with selected atom models and bonds to show different types of crystal structures. All models are supplied assembled or with instruction...
Lieferant:  SPIRING ENTERPRISES LTD.
Beschreibung:   Open model for making basic biochemical structures. Atoms: 21 carbon (1 atom, 2 tetra, 9 tribipyr) ), 13 oxygen (11 ang, 2 mono), 25 hydrogen (22 mono...
UOM:  1 * 1 SET
Artikel-Nr: (764-0056)
Lieferant:  SPIRING ENTERPRISES LTD.
Beschreibung:   C₂₇H₄₆O
UOM:  1 * 1 SET
Lieferant:  SPIRING ENTERPRISES LTD.
Beschreibung:   Contains components for building eight models illustrating bonds in hydrochloric acid (straight), beryllium chloride (straight), water (angled), boron...
UOM:  1 * 1 SET
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Regulatory Affairs.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.
1 - 8  von 37
  1  2  3  4  5  Nächste