Sie suchten nach: Öfen
63  results were found
SearchResultCount:"63"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht (NEU)
Bewerten Sie das Suchergebnis
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: VENTI-Line® Trockenschränke sind für alle routinemäßigen Trocknungsund Temperieranwendungen sowie für die Sterilisation von Glaswaren ausgelegt. Sie v...
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Die DRY-Line® Trockenschränke eignen sich für jegliche standardmäßigen Trocknungs- und Temperieraufgaben sowie zum Sterilisieren von Glaswaren. Sie ha...
Aktion
Artikel-Nr: (732-2956)
Lieferant: VWR Peqlab
Beschreibung: Eine flexible und kostengünstige Plattform für jedes Labor: Der PerfectBlot bietet Platz für mehrere 150 mm- oder 300 mm-Flaschen bei Temperaturen bis...
UOM: 1 * 1 ST
Lieferant: MEMMERT
Beschreibung: Das Sortiment umfasst Modelle mit natürlicher Umluft mit einem Temperaturbereich bis +300 °C. Es stehen zwei verschiedene Displays zur Auswahl, S...
Lieferant: MEMMERT
Beschreibung: Das Sortiment umfasst Modelle mit natürlicher und forcierter Umluft mit einem Temperaturbereich bis +300 °C. Es stehen je nach Anwendung zwei ver...
Lieferant: MEMMERT
Beschreibung: Zuverlässige, leistungsstarke und energieeffiziente Vakuumtrockenschränke mit separat verstellbaren Thermoblechen, die direkt beheizt werden und so ei...
Artikel-Nr: (NABE631000528)
Lieferant: NABERTHERM GMBH
Beschreibung: For charging larger workpieces and annealing boxes.
UOM: 1 * 1 ST
Lieferant: NABERTHERM GMBH
Beschreibung: Diese kompakten Rohröfen mit integrierter Schalt- und Regelanlage lassen sich für viele Prozesse universal einsetzen. Diese standardmäßig mit Keramika...
Lieferant: NABERTHERM GMBH
Beschreibung: Die hohe Beständigkeit der SiC-Stäbe beim periodischen Betrieb, kombiniert mit der hohen Aufheizgeschwindigkeit, macht diese Hochtemperaturöfen zu gut...
Lieferant: NABERTHERM GMBH
Beschreibung: Die hohe Beständigkeit der SiC-Stäbe beim periodischen Betrieb, kombiniert mit der hohen Aufheizgeschwindigkeit, macht diese Hochtemperaturöfen zu gut...
Lieferant: NABERTHERM GMBH
Beschreibung: Durch die auf Tragerohre aufgezogenen und frei in den Ofenraum abstrahlenden Heizelemente erreichen diese Muffelöfen besonders kurze Aufheizzeiten. Mi...
New Product
Lieferant: NABERTHERM GMBH
Beschreibung: Durch die auf Tragerohre aufgezogenen und frei in den Ofenraum abstrahlenden Heizelemente erreichen diese Muffelöfen besonders kurze Aufheizzeiten. Mi...
New Product
Lieferant: MEMMERT
Beschreibung: The UF TS pass through ovens help to minimise contamination when transporting samples or components. They have an easy-to-clean interior, fast recover...
Lieferant: MEMMERT
Beschreibung: UNpa paraffin ovens provide precise and homogenous temperature control of paraffin embedding medium without any loss in quality. UNpa paraffin ovens a...
Lieferant: NABERTHERM GMBH
Beschreibung: Mit Ihrem überzeugenden Preis-Leistungs-Verhältnis und der schnellen Aufheizgeschwindigkeit eignen sich diese kompakten Muffelöfen für viele Anwendung...
Lieferant: NABERTHERM GMBH
Beschreibung: The BO series is specially designed for processes in which larger sample quantities must be incinerated. Mainly used in the fields such as ashing of f...
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.
1 - 16 of 63
no targeter for Bottom