Die hochpräzisen Umluft-Wärme-/Trockenschränke mit Edelstahlkammer eignen sich ausgezeichnet für die genaue und präzise Konditionierung von Materialien und Proben, Alterungstests, das Aushärten von Kunststoffen und die Bestimmung des Feuchtigkeitsgehalts. Die Einheiten sind mit einem Programmregler mit 2 Programmen zu je 10 Abschnitten oder alternativ mit 1 Programm zu 20 Abschnitten ausgestattet. Das Zeitintervall der einzelnen Programmabschnitte kann in allen Programmabschnitten bis zu maximal 99,59 Stunden bzw. 999,59 Stunden eingestellt werden. Zudem ist eine einstellbare TWB-Sicherheitsvorrichtung der Klasse 2 mit optischem Alarm integriert. Der Luftwechsel ist durch Luftklappensteller und Abluftrohr (Ø 50 mm) einstellbar. Kurze Erholzeiten nach dem Öffnen der Türe oder einem Luftwechsel. GLP-/GMP-Konformität wird durch die integrierte RS422-Schnittstelle und das optionale APT-COM™ DataControlSystem gewährleistet.
- Elektronisch gesteuerte APT.line™ Vorwärmekammertechnologie mit forcierter Umluft für ein schnelles und gleichmäßiges Trocknen
- Einstellbare Temperaturrampenfunktion über den Programmeditor
- Einstellbare Ventilatordrehzahl (0 - 100%)
- Kalibrierung und Validierung möglich
IP-Schutzklasse gemäß DIN EN 60529: IP 20
Zertifizierungen: IP-Schutzklasse gemäß DIN EN 60529: IP 20
Lieferumfang: Zwei verchromte Einschübe sind im Lieferumfang enthalten. Bitte beachten Sie, dass FP 400 und FP 720 eine dreiphasige Stromversorgung erfordern.