Trockenschränke mit Umluft, FD-Serie
Lieferant: Binder
466-3249EA 2190 EUR
466-3249 BIND9010-0130
Trockenschränke mit Umluft, FD-Serie
Öfen Standard-Trockenschränke
Universal-Trockenschränke mit Edelstahlkammer, die sich bestens für einen Einsatz in der Pharmaindustrie, chemischen Industrie, Biotechnologie, Medizin und an Universitäten eignen. Die Trockenschränke verfügen über ein Temperaturrampenprogramm, einen einstellbaren TWB-Temperaturwählbegrenzer der Klasse 2 mit optischem Alarm sowie einen einstellbaren Luftwechsel durch den Luftklappensteller und das Abluftrohr (Ø 50 mm). Sie bieten schnelle Erholzeiten nach dem Öffnen der Türe bzw. einem Luftwechsel.
  • APT.line™ Vorwärmekammertechnologie mit forcierter Umluft für schnelles und gleichmäßiges Trocknen
  • DS-Regler mit integrierter Zeitschaltuhr (0 bis 99 Stunden)
  • Digitale Temperatureinstellung mit Gradgenauigkeit
  • Kalibrierung und Validierung möglich
Zertifizierungen: IP-Schutzklasse gemäß DIN EN 60529: IP 20
Lieferumfang: Zwei Einschübe aus verchromtem Stahl sind im Lieferumfang enthalten.