Sie suchten nach: Hybridisierungsöfen
10  results were found
SearchResultCount:"10"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht (NEU)
Bewerten Sie das Suchergebnis
Artikel-Nr: (732-2956)
Lieferant: VWR Peqlab
Beschreibung: Eine flexible und kostengünstige Plattform für jedes Labor: Der PerfectBlot bietet Platz für mehrere 150 mm- oder 300 mm-Flaschen bei Temperaturen bis...
UOM: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (732-4300)
Lieferant: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Beschreibung: Der Hybridisierungsofen zeichnet sich durch seine schnelle Aufheizzeit und seine Stapelbarkeit aus, die eine optimale Raumnutzung ermöglicht. Die vari...
UOM: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (732-4315)
Lieferant: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Beschreibung: Der Minidizer Ofen stellt eine kompakte und transportierbare „Personal Desktop Unit“ dar. Er eignet sich ideal als Einstiegsausrüstung für neue Labors...
UOM: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (732-4301)
Lieferant: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Beschreibung: Der Hybrilinker Ofen ist ein Kombigerät aus HB-1000 Hybridizer und Crosslinker CX-2000 mit jeweils selbständigem Betrieb. Der Crosslinker ist mit eine...
UOM: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (732-4316)
Lieferant: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Beschreibung: Der ultimative Ofen mit unterschiedlichen Bewegungsoptionen. Der Multidizer Ofen ist mit einer Rotisserie (in der unteren Kammer) und einer kreisenden...
UOM: 1 * 1 ST
Lieferant: Cole Parmer
Beschreibung: Versatile - features both rotisserie and rocking motions.
Lieferant: Cole-Parmer
Beschreibung: Use and recover volumes as low as 5 ml, ensuring preservation of precious samples.
Artikel-Nr: (731-0501)
Lieferant: BOEKEL SCIENTIFIC
Beschreibung: Der Hybridisierungsofen Shake ‘N’ Bake ist ideal für die Hybridisierung und Vorhybridisierung von Membranen, die bei Southern und Northern Blot-Verfah...
UOM: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (731-0512)
Lieferant: BOEKEL SCIENTIFIC
Beschreibung: Hybridisierungs- und Waschverfahren je nach Verwendungszweck und persönlicher Auswahl. Boekel Scientific bietet eine Auswahl an Hybridisierungsöfen mi...
UOM: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (BOEI240200-2EU)
Lieferant: BOEKEL SCIENTIFIC
Beschreibung: RapidFISH slide hybridisation oven was designed to simplify fluorescent in-situ hybridisations procedures for FFP samples, cell suspensions, an...
UOM: 1 * 1 ST
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.
1 - 10 of 10
no targeter for Bottom