Hybridisierungsöfen, Techne® HB-1D und HB-3D
Lieferant: Cole Parmer
Techne®
TECNFHB4DDTEA 4380.84 EUR
TECNFHB4DDT 731-0179
Hybridisierungsöfen, Techne® HB-1D und HB-3D
Öfen Hybridisierungsöfen
Ideal für Blotting-Verfahren, bei denen RNA und DNA oder Proteine auf Nylon- oder Nitrocellulosefilter immobilisiert werden. Die Erkennung der gewünschten Sequenz erfolgt normalerweise unter Verwendung von radioaktiven oder kolorimetrischen Fühlern.
  • Hybrigene HB-3D:
  • Vielseitige Qualität zu einem erschwinglichen Preis bietet ausgezeichnete Temperaturgenauigkeit und -homogenität
  • Der Hybrigene ist eine kompakte, stapelbare Alternative zum Hybridiser HB-1D, wenn Platz wichtig ist und Durchsatz keine Priorität hat
  • Kann bis zu drei Schränke stapeln und spart so wertvollen Laborplatz
  • Fasst bis zu 16 Mini- und vier große Glasröhrchen
Hybridiser HB-1D:
Einstellbare Rotationsgeschwindigkeit
Hohe Kapazität; bis zu 24 Miniröhrchen oder 6 einzelne große Röhrchen können verwendet werden.
Hybridisierungen können in einem Mindestvolumen von 5 ml durchgeführt werden.
Nivellierfüße ermöglichen eine präzise Ausrichtung.
Doppelt verglaste Tür; leise und sicher, bietet langlebigen Schutz.
Bestellinformation: Weitere Details zum großen Angebot an erhältlichem Zubehör, darunter Miniröhrchen, Röhrchenhalter, hitzebeständige Dichtungsringe (für den Betrieb bei bis zu 100 °C), Regale und Wippschüttler erhalten Sie auf Anfrage.