Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
  • Produktkategorie
  • Lieferant
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Suche in Ergebnissen
Modelle
https://at.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/56/18989556.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"38"
  Listenansicht Hybridansicht (NEU)
Sortieren nach:
Lieferant:  EDVOTEK EUROPE LTD
Beschreibung:   Mit diesem einfachen und farbigen System können Studenten ein Modell der DNA bauen. Zusammen mit dem RNA-Proteinsynthese-Kit für Translations- und Tra...
Artikel-Nr: (PRTWZ550)
Lieferant:  Portwest Clothing
Beschreibung:   Premium quality black high gloss mannequin.
UOM:  1 * 1 ST
Artikel-Nr: (EDVO1500)
Lieferant:  EDVOTEK EUROPE LTD
Beschreibung:   Ein Satz farbiger Kügelchen zur Darstellung der Watson-Crick-DNA-Basen: A, T, G, C.
UOM:  1 * 100 ST
Lieferant:  SPIRING ENTERPRISES LTD.
Beschreibung:   Sets for different molecular models holding securely, even larger molecules.
Artikel-Nr: (764-0059)
Lieferant:  SPIRING ENTERPRISES LTD.
Beschreibung:   Molecular model of alpha helix (α-helix).
UOM:  1 * 1 SET
Artikel-Nr: (764-0077)
Lieferant:  SPIRING ENTERPRISES LTD.
Beschreibung:   Three assembled models of:
UOM:  1 * 1 ST
Artikel-Nr: (764-0054)
Lieferant:  SPIRING ENTERPRISES LTD.
Beschreibung:   Molecular model of oleic acid (C₁₈H₃₄O₂) – or unsaturated fat.
UOM:  1 * 1 SET
Artikel-Nr: (764-0052)
Lieferant:  SPIRING ENTERPRISES LTD.
Beschreibung:   Molecular model of sucrose.
UOM:  1 * 1 SET
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Regulatory Affairs.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.
1 - 8  von 38
  1  2  3  4  5  Nächste 
Neues Design und unsere Verpflichtung unseren Kunden gegenüber
Verlassen Sie sich auf bekannte Funktionen und Ansprechpartner, kombiniert mit Innovation durch Avantor®. Unser neuer Markenauftritt symbolisiert Beweglichkeit und unsere Fähigkeit uns an die Anforderungen unserer Kunden anzupassen.
Learn More Start Shopping