Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
  • Kriterien
    • Lagergeführt (243)
  • Lieferant
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Suche in Ergebnissen
Einkanalpipetten
https://at.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/97/98/18989798.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"82"
  Listenansicht Hybridansicht (NEU)
Sortieren nach:
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   Die leichten Pipetten der Standard Line bieten Genauigkeit und Präzision. Die ergonomische Form des Griffs und das weiche Federsystem sorgen für ein p...
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   Diese ergonomischen Hochleistungspipetten bieten zuverlässige Genauigkeit und Präzision. Die verbesserte Ergonomie ermöglicht ein bequemes Pipettieren...
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   Diese Pipetten zeichnen sich durch hohe Genauigkeit, Präzision und Robustheit sowie ein modernes ergonomisches Design aus.
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   Einkanalpipette, VWR®, Fixes Volumen, 1000 µl, Genauigkeit: ±0,4 %, Unpräzision: 0,3 %, Für Spitzen: 1000 µl
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   The VWR Ultra-High Performance pipettes offer superior accuracy and precision, with proven ergonomic design which is both lightweight and durable.
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   Die VWR Ultrahochleistungspipette bietet höchste Genauigkeit und Präzision mit bewährtem ergonomischem Design bei leichtem Gewicht und gleichzeitig la...
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   Einkanalpipette, Variables Volumen
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   Luftverdrängungspipette mit zwei vorkalibrierten Schritten für das aufeinanderfolgende Pipettieren von 1 und 0,1 ml der selben Flüssigkeit. Optimale A...
UOM:  1 * 1 ST
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Regulatory Affairs.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.
1 - 8  von 82
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Nächste 
Neues Design und unsere Verpflichtung unseren Kunden gegenüber
Verlassen Sie sich auf bekannte Funktionen und Ansprechpartner, kombiniert mit Innovation durch Avantor®. Unser neuer Markenauftritt symbolisiert Beweglichkeit und unsere Fähigkeit uns an die Anforderungen unserer Kunden anzupassen.
Learn More Start Shopping