Einkanalpipetten, mechanisch, fixiertes/variables Volumen, Transferpette® S
Lieferant: Brand
Transferpette®
613-3457EA 0 EUR
613-3457 613-3468 613-3470 615-0004 613-3462 613-3471 613-3460 613-3461 613-3466 613-3464 613-1762
Einkanalpipetten, mechanisch, fixiertes/variables Volumen, Transferpette® S
Pipetten Mikropipetten
Die Kolbenhubpipetten Transferpette® S sind manuelle Pipetten für anspruchsvolle Anwendungen im Labor. Sie besitzen alle Eigenschaften, die von Anwendern im Life Science Bereich gefordert werden: Robustheit, echte Einhand-Bedienung, komplette Autoklavierbarkeit, hohe Genauigkeit und Easy Calibration-Technik für lang anhaltende Zuverlässigkeit.
  • Zentrale Position des Pipettierknopfs sorgt für eine gleichmäßige Kolbenbewegung, die Pipetten verfügen über einen separaten Abwerfer (Kolben und Abwerfer sind korrosionsbeständig)
  • Farbkodierung auf Pipettenschaft ermöglicht leichtes Auswählen der passenden Spitze
  • Hohe Genauigkeit durch gut lesbare 4-stellige Volumenanzeige und echte Einhandbedienung für Links- und Rechtshänder
  • Schlanker Pipettenschaft für ein Pipettieren in Behälter mit enger Öffnung
  • Ergonomischer Fingerbügel sorgt für einen festen und ermüdungsfreien Griff auch bei längerem Pipettieren
  • Komplett autoklavierbar bei 121°C (2 bar), nach DIN EN 285
Das Volumen ist bei der Transferpette® S variabel einstellbar, und der zugehörige Volumeneinstellknopf ist auch mit Handschuhen leicht zu bedienen. Die Easy Calibration Technik ermöglicht sekundenschnelles Justieren ohne Werkzeug im Rahmen der Prüfmittelüberwachung nach ISO 9001 und GLP.
* Filterspitzen