Optisches Polarimeter
Lieferant: Bellingham + Stanley
635-0479EA 5480 EUR
635-0479 BELL31-02-EU
Optisches Polarimeter
Polarimeter
Das D7 ist ideal für Labors mit geringem Probendurchlauf oder zum Einsatz in Schule und Ausbildung geeignet.
  • Winkel- und Zuckerskala für Röhrchen bis zu 220 mm Länge
  • Ausgestattet mit einer Messtrommel für exaktes Ablesen
  • Integrierte LED-Lichtquelle mit Intensitätssteuerung
Das D7 ist ein optisches Polarimeter mit Winkel- und Zuckerskala für Röhren mit bis zu 220 mm Länge. Es ist mit einer Messtrommel für exaktes Ablesen der Messwerte und einer integrierten LED-Lichtquelle mit Intensitätssteuerung ausgestattet.
Lieferumfang: Wird mit einem 200 mm-Probenröhrchen geliefert.