Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
  • Kriterien
    • Lagergeführt (2)
  • Lieferant
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Suche in Ergebnissen
Dosierpumpen
https://at.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/51/47/18945147.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"9"
  Listenansicht Galerieansicht Hybridansicht (NEU)
Sortieren nach:
Lieferant:  KNF
Beschreibung:   Diese Membran-Flüssigkeitspumpen fördern zuverlässig neutrale und aggressive Flüssigkeiten, Sie arbeiten leise und vibrationsarm. Als Material für die...
Lieferant:  KNF
Beschreibung:   Einfache und Nutzer-freundliche, kompakte Dosierpumpe.
Lieferant:  Welch by Gardner Denver
Beschreibung:   Fluid aspiration system : Biovac 106
The Biovac 106 aspiration system features a 2 l borosilicate container, that is easily disconnected f...
Lieferant:  Welch by Gardner Denver
Beschreibung:   Dosing Pump, WOB-L®, WOB-L 2511, with 1,2 l receptacle
Lieferant:  GERBER FUNKE DR N.
Beschreibung:   LactoFlash ist ein genaues, zuverlässiges Instrument für die schnelle Analyse der Hauptbestandteile der Milch. Es misst direkt Fett und fettfreie Troc...
UOM:  1 * 1 ST
Lieferant:  BÜRKLE
Beschreibung:   Pneumatic double-diaphragm pump are used to pump viscous, corrosive, abrasive and flammable liquids.
Lieferant:  BÜRKLE
Beschreibung:   The magnetic centrifugal pumps are suitable for transferring acids, alkalis, alkaline and electroplating baths, photography chemicals as well radioact...
Lieferant:  GERBER FUNKE DR N.
Beschreibung:   LactoStar ist der große Bruder von LactoFlash. Es misst den Gehalt an Fett, Protein, Laktose, fettfreier Trockenmasse und Mineralien und berechnet dan...
UOM:  1 * 1 ST
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Regulatory Affairs.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.
1 - 8  von 9
  1  2  Nächste