Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
  • Kriterien
    • Lagergeführt (27)
  • Lieferant
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Suche in Ergebnissen
Fass/Transferpumpen
https://at.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/51/56/18945156.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"42"
  Listenansicht Galerieansicht Hybridansicht (NEU)
Sortieren nach:
Lieferant:  Merck
Beschreibung:   Merck offers a broad variety of withdrawal systems that are tailor-made for barrels and drums. They are designed to ensure safe, easy and efficient so...
Lieferant:  Bohlender
Beschreibung:   Cordless pumps are made of PP, PTFE and Hastelloy®. They are applicable for pumping low viscous liquids.
Lieferant:  Bohlender
Beschreibung:   Sampling pump is made up of PP and PTFE.
UOM:  1 * 1 ST
Lieferant:  KARTELL
Beschreibung:   Dispensing pump is operated by a unique lever-action stroke and can handle the most viscous materials.
UOM:  1 * 1 ST
Lieferant:  Welch by Gardner Denver
Beschreibung:   Handy utility vacuum pump is ideal for basic lab operations.
Artikel-Nr: (NEWPPMPL117)
Lieferant:  NEW PIG
Beschreibung:   Suitable for aggressive chemicals, solvents, de-greasers and more.
UOM:  1 * 1 ST
Lieferant:  BÜRKLE
Beschreibung:   Das ausziehbare Steigrohr passt sich beim Einsetzen der Handpumpe an die Behälterhöhe an. Dadurch ist eine gute Restentleerung gewährleistet und die H...
Artikel-Nr: (223-1611)
Lieferant:  BÜRKLE
Beschreibung:   Kanisterpump in PP mit FKM-Dichtung. Zur schnellen und sauberen Entleerung von Behältern, Ballons und kleinen Fässern mit einem Fassungsvermögen von b...
UOM:  1 * 1 ST
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Regulatory Affairs.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.
1 - 8  von 42
  1  2  3  4  5  6  Nächste