Sie suchten nach: Kühlschränke
45  results were found
SearchResultCount:"45"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht (NEU)
Bewerten Sie das Suchergebnis
Artikel-Nr: (471-1071)
Lieferant: Liebherr
Beschreibung: Kühl-Gefrierkombination mit explosionsgeschütztem Innenraum zur Lagerung explosiver und leicht entzündlicher Substanzen – beispielsweise in der chemis...
UOM: 1 * 1 ST
Lieferant: Liebherr
Beschreibung: Die Kühlschränke haben einen explosionsgeschütztem Innenraum und verfügen über robuste Glasböden, die sich leicht reinigen und bei einer Türöffnung vo...
Lieferant: Thermo Scientific
Beschreibung: Thermo Scientific™ TSX Series high-performance laboratory refrigerators offer a sustainable choice for clinical and laboratory refrigeration.
Lieferant: Liebherr
Beschreibung: These commercial refrigerators feature a fan for forced air cooling with temperature adjustable from –2 to +15 °C or +1 to +15 °C.
Lieferant: Liebherr
Beschreibung: Temperaturbereich: 0...−6 °C
Lieferant: Liebherr
Beschreibung: Kühlschränke mit Umluftkühlung; die Belüftung stoppt beim Öffnen der Tür.
Artikel-Nr: (LIEBMRFVD4011)
Lieferant: Liebherr
Beschreibung: Digital temperature display: Maintenance free and accurate - easily take accurate temperature readings of the set temperature using the digital temper...
UOM: 1 * 1 ST
Lieferant: Liebherr
Beschreibung: Kühlgeräte mit Glastür oder mit Volltür, Performance-Serie mit Beleuchtung an der Oberseite und Perfection-Serie mit vertikaler LED-Beleuchtung sorgen...
Lieferant: Liebherr
Beschreibung: Hocheffiziente Pharmakühlgeräte sind für die besonderen Anforderungen konzipiert und garantieren mit ihrem dynamischen Kühlsystem, der hochwirksamen I...
Lieferant: Liebherr
Beschreibung: Diese Mehrzweckkühlschränke mit statischer Kühlung und drei Einlegeböden können unter Arbeitstischen und Tresen installiert werden. Ideal zum Kühlen v...
Lieferant: Liebherr
Beschreibung: Die Mediline Laborkühlschränke mit Comfort-Regler bieten maximalen Lagerplatz auf einer Grundfläche von 60 cm. Die Unterbaumodelle sind 820 mm hoch un...
Artikel-Nr: (LIEBSCFVH4002)
Lieferant: Liebherr
Beschreibung: Liebherr guarantees the outstanding quality of its refrigeration systems through expertise derived from decades of experience in the refrigeration tec...
UOM: 1 * 1 ST
New Product
Lieferant: Liebherr
Beschreibung: Bei diesen Geräten handelt es sich um die MediLine Hochleistungsmodelle mit Umluftkühlung. Die elektronische Steuerung verfügt über Tür- und Temperatu...
Artikel-Nr: (471-0485)
Lieferant: Liebherr
Beschreibung: Diese explosionsgeschützten Laborkühlschränke besitzen eine Umluftkühlung mit einem elektronischen Steuersystem, das eine hohe Temperaturgenauigkeit u...
UOM: 1 * 1 ST
Lieferant: Liebherr
Beschreibung: Diese kommerziellen Kühlschränke verfügen über ein Gebläse für Umluftkühlung mit einstellbarer Temperatur von −2 bis +15 °C oder +1 bis +15 ...
Lieferant: Liebherr
Beschreibung: Diese Medikamenten-Kühlschränke sind speziell für die sichere Lagerung von pharmazeutischen Produkten gemäß DIN 58345 konzipiert. Sie bieten maxi...
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.
1 - 16 of 45
no targeter for Bottom