Professionelle Kühlschränke, GKv
Lieferant: Liebherr
471-1015EA 1189 EUR
471-1015 LIEBGKV5790 LIEBGKV6410924
Professionelle Kühlschränke, GKv
Kühlschränke
Diese kommerziellen Kühlschränke verfügen über ein Gebläse zur Umluftkühlung mit einstellbarer Temperatur von −2 bis +15 °C oder +1 bis +15 °C.
  • Elektronische Temperaturregelung, mit digitalem Display
  • Alarm für Temperatur und bei offener Tür
  • Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
  • Innenraum mit runden Ecken zur einfacheren Reinigung
  • Tür verschließbar, Türanschlag wechselbar, selbstschließend bei 45°, jedoch stabil bei 90°
ABS-Innengehäuse, Außengehäuse aus Stahl oder Edelstahl mit weißem Epoxidharz beschichtet, hochdichte Isolierung 50 mm (ermöglicht die Temperaturkontrolle selbst bei +43 °C).
Lieferumfang: Diese Kühlschränke werden mit Nivellierfüßen geliefert (150 bis 180 mm).