Laborkühlschränke, MediLine, LKPv Serie
Lieferant: Liebherr
Mediline
472-2391EA 7959 EUR
472-2391 472-0119 471-1018 471-1050 471-1072 472-2394 472-2393 472-2392
Laborkühlschränke, MediLine, LKPv Serie
Kühlschränke
Bei diesen Geräten handelt es sich um die MediLine Hochleistungsmodelle mit Umluftkühlung. Die elektronische Steuerung verfügt über Tür- und Temperaturalarme, die kundenspezifisch angepasst werden können. Die Steuerung kann gesperrt werden.
  • Sicherungsakku für 7,5 Tage Datenprotokollierung und 72 Stunden Speicherung der Temperatursteuerung im Falle eines Stromausfalls; Schnittstellenoptionen umfassen Infrarot und RS485 für eine externe Datenprotokollierung
  • Umluftkühlung
  • Multifunktionales digitales Display und elektronische Temperatursteuerung
  • Ergonomischer Griff und selbstschließende Türen
  • Integrierte Alarmsysteme für Alarmausgabe bei zu lange geöffneter Tür und bei Überschreiten der eingestellten Temperatur
  • Mit Laufrollen, zwei davon mit Feststellbremsen, und kunststoffbeschichteten Rosten
Ein optionaler Produkt-Temperaturfühler ist erhältlich und ermöglicht die Anzeige der Luft- und Produkttemperaturen; Leistungsgrafik auf Anfrage erhältlich. Ausführlichere Informationen erhalten Sie bei Ihrem VWR-Vertriebszentrum.
Temperaturbereich −2 bis +16 °C (±3); Isolierung 83 mm (maximal zulässige Raumtemperatur: 43 °C).