Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Rollerflaschensystem für Miniaturflaschen, Wheaton®
Lieferant: DWK Life Sciences
734-1164EA 2570 EUR InStock
734-1166 734-1164 734-1165
Rollerflaschensystem für Miniaturflaschen, Wheaton®
Zellkultur-Roller
Das Labortisch-Rollersystem für Miniaturflaschen ist speziell zum Mischen und Rühren von kleinen Mengen in Flaschen konzipiert, die für herkömmliche Rollersysteme zu klein sind. Es ist ideal geeignet für Serumflaschen (ab 30 ml), Medienflaschen (100 - 125 ml) sowie Kulturröhrchen (38×200 mm) für Wachstum und Beobachtung von einzelnen Hühner- oder Rattenembryos. Dank seiner kompakten Größe ist dieses Gerät ideal geeignet für Labors mit Platzbeschränkung und zur Verwendung in Standardinkubatoren und Kühlräumen. Jedes Deck ist für mindestens vier Flaschen ausgelegt.
  • Kontinuierliche Drehung zylindrischer Flaschen bei festgelegter Optimaldrehzahl ermöglicht bessere Verteilung von Nährmedien und gleichmäßige Begasung.
  • System gewährleistet präzise Drehzahlregelung und kompensiert kurzfristige und länger andauernde Netzspannungsschwankungen.
  • Rollenachsen werden von selbstschmierenden Nylonlagern aufgenommen und sind daher wartungsarm.
  • Geeignet für Flaschen mit 38–60 mm Durchmesser und max. 240 mm Länge. Drehzahl der Flaschen: 3–45 min-1 (Flaschen mit 38 mm Durchmesser) und 2–30 min-1 (Flaschen mit 60 mm Durchmesser).
  • Lieferung ohne Gefäße (separat erhältlich)
Abmessungen (B×T×H): 320×325×180 mm
Gewicht: 8 kg
Bitte beachten Achtung: Bei Verwendung in einer kohlendioxidreichen Umgebung kann es erforderlich sein, die Motorbürsten häufiger zu wechseln. Nicht geeignet für Temperaturen über 40 °C.
Bestellen
BESTELLEN
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge