Sie suchten nach: Luftkeimsammler
27  results were found
SearchResultCount:"27"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht (NEU)
Bewerten Sie das Suchergebnis
Lieferant: Merck
Beschreibung: The OSHA Versatile Sampler (OVS) is a unique tube design with the adsorbent and filter combined in one tube for collection of both vapors and aerosols...
Lieferant: Merck
Beschreibung: Highest collection efficiency and safety in isolators and rabs with up to four sampling points.
Lieferant: Merck
Beschreibung: The MAS-100 Iso NT® is a high-performance instrument based on the impaction principle. The head (using standard 90 mm Petri dishes) can be installed a...
Lieferant: Merck
Beschreibung: Several EPA and ASTM methods require a polyurethane foam (PUF) cartridge for monitoring semi-volatiles in stack, ambient, indoor, and workplace atmosp...
Artikel-Nr: (24865.)
Lieferant: Merck
Beschreibung: This low flow pump is lightweight (4 oz.) and compact (7" H) with a flame-retardant case, fitting easily into your shirt pocket. The adsorbent tube co...
UOM: 1 * 1 Pack.
Lieferant: Merck
Beschreibung: HEPA H13 filter, 74 mm, —
Lieferant: Merck
Beschreibung: Der perforierte Probenahmekopf kann sterilisiert und für die horizontale Probenahme angepasst werden.
Artikel-Nr: (1.09227.0001)
Lieferant: Merck
Beschreibung: Der MAS-100 Eco® ist ein robuster und zuverlässiger Luftkeimsammler für höchste Präzision.
UOM: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (1.17103.0001)
Lieferant: Merck
Beschreibung: Der MAS-100 VF® verwendet Standardpetrischalen zur Überwachung der Qualität Ihrer Umgebung. Seine elektronische Geschwindigkeitskontrolle hält eine ak...
UOM: 1 * 1 ST
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Die Umweltüberwachung in Reinräumen ist ein wichtiger und kritischer Teil der Fertigungskette in einem Produktionsunternehmen.
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: SAS Super Pinocchio CR ist ein kompakter mikrobieller Impaktions-Sammler, der entwickelt wurde, um die Qualität von Druckluft und Gasen zu testen, die...
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Der SAS Super Pinocchio II ist ein Impaktions-Luftkeimsammler zur Überprüfung der mikrobiologischen Qualität von Druckluft und Druckgasen in Rein...
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Die Steuereinheit des SAS-Geräts wird außerhalb des zu untersuchenden Raums aufgestellt und über eine einfache elektrische Verbindung mit dem Ansaugko...
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: SAS Super ISO 100 und SAS Super ISO 180 unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Werte für den konstanten Luftstrom. Die Wahl des Geräts hängt von der An...
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Wenn die Umgebung nur sehr leicht kontaminiert ist und viele Messungen durchgeführt werden sollen, kann die Betriebsdauer bei der Wahl des SAS-Geräts ...
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Der SAS Super IAQ ist eine Weiterentwicklung des SAS Super ISO 100 und des SAS Super ISO 180 und bietet die gleiche Effizienz, die durch Pro...
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.
1 - 16 of 27
no targeter for Bottom