VWR®, Probenschöpfer
Lieferant: VWR
VWR®
331-0009EA 252 EUR
331-0009 331-0008 331-0007 331-0006 331-0005
VWR®, Probenschöpfer
Probenehmer Probenschöpfer
Diese Probenschöpfer besitzen einen Basisbehälter mit einem Stab zum Einschrauben aus mit PTFE ummanteltem Stahl.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit, temperaturbeständig
  • Basiseinheit besteht aus einem Schöpfbecher mit einem 600 mm-Stab
  • Am Griffteil lassen sich weitere Stäbe (331-0005) zur Verlängerung einschrauben
Einsetzbar bei hohen und tiefen Temperaturen (−200 bis +280 °C).