Sie suchten nach: Laborschüttler, reziprok
12  results were found
SearchResultCount:"12"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht (NEU)
Bewerten Sie das Suchergebnis
Artikel-Nr: (444-2909)
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Digitaler Schüttler mit Mikroprozessorsteuerung, eignet sich ideal für zahlreiche Mischanwendungen, z. B. Zellkulturen, Löslichkeitsstudien und E...
UOM: 1 * 1 ST
Abfallreduzierend
Lieferant: IKA
Beschreibung: Kompakte, flache Laborschüttler mit elektronisch regelbarer Drehzahl und Timer. Der Schüttler HS 260 control verfügt über eine analoge/RS232-Schnittst...
Artikel-Nr: (442-1184)
Lieferant: IKA
Beschreibung: Flacher Laborschüttler mit Digitalanzeige und großer Auflagefläche. Dauerbetrieb auch unter extremen Belastungen. Ideal für alle liegenden Gefäße wie ...
UOM: 1 * 1 ST
Lieferant: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
Beschreibung: Die Promax Schüttel- und Mischgeräte bieten eine eindimensionale und horizontale Bewegung für kräftiges Schütteln von Kolben und Scheidetrichtern mit&...
Lieferant: Edmund Bühler GmbH
Beschreibung: Laborschüttler, reziprok, geeignet für Dauerbetrieb. Das Universaltablar kann max. 5 bzw. 9 Kolben à 1000 ml bzw. 500 ml aufnehmen, das Combifix Rack-...
Lieferant: Edmund Bühler GmbH
Beschreibung: Tischschüttler, reziprok; geeignet für Dauerbetrieb und eine Beladung bis 30 kg. Das Universaltablar kann max. 11 bzw. 15 Kolben à 1000 ml bzw. 500 ml...
Artikel-Nr: (444-9422)
Lieferant: Edmund Bühler GmbH
Beschreibung: Große Hochleistungsschüttler, reziprok, zum Einsatz als Standgerät. Für Dauerbetrieb und eine Beladung bis 75 kg geeignet. Dank der Auswahl an optiona...
UOM: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (444-9120)
Lieferant: Edmund Bühler GmbH
Beschreibung: Laborschüttler mit Umschaltmöglichkeit von Kreisbewegung auf Hin- und Herbewegung, ohne Werkzeug. Stabiles, wartungsarmes Gerät; für Langzeitbetrieb g...
UOM: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (OHAU30391830)
Lieferant: OHAUS
Beschreibung: This digital reciprocating shaker is designed for a wide range of applications, including cell cultures, that require accurate and repeatable results....
UOM: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (STUA51901-02)
Lieferant: Cole Parmer
Beschreibung: Powerful yet quiet device is perfect for continuous use applications.
UOM: 1 * 1 ST
Lieferant: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Beschreibung: These digital reciprocating shakers with programmable digital feedback control system are ideal for culturing cells in hybridisation, staining and des...
Artikel-Nr: (444-0155)
Lieferant: GERHARDT
Beschreibung: Dieser Labor-Plattformschüttler eignet sich ideal für Extraktionen, Mikrobiologie-Anwendungen und Umweltanalysen. Die Einheit verfügt über eine stabil...
UOM: 1 * 1 ST
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.
1 - 12 of 12
no targeter for Bottom