Kompakte, flache Laborschüttler mit elektronisch regelbarer Drehzahl und Timer. Der Schüttler HS 260 control verfügt über eine analoge/RS232-Schnittstelle und integrierte Endpunktpositionierung (automatisierte Probenentnahme per Roboter möglich). Sämtliche Funktionen können mit der Software labworldsoft® gesteuert und dokumentiert werden.
- Dauerbetrieb oder Betrieb mit Timer: basic-Modell: von 5 bis 50 min, control-Modell: 0 bis 599 min
- Das basic-Modell verfügt über eine LED-Anzeige für Drehzahl und Zeiteinstellung, das control-Modell über eine Digitalanzeige für Drehzahl, Timerfunktion und Betriebsarten
- Verwendung bei 5 bis 50 °C (80% relative Luftfeuchtigkeit) in Brutschränken oder Kühlräumen möglich
Zertifizierungen: IP-Schutzklasse gemäß DIN EN 60529: IP 21
Zubehörinformationen: Hinweis: Schüttler HS 260 basic/control kann Kolben mit 56×25, 23×50, 23×100, 11×250 oder 9×500 ml aufnehmen.
Bestellinformation: Bestellinformation: Aufsätze sind nicht im Lieferumfang enthalten. Erforderliches Zubehör muss separat bestellt werden.