Sie suchten nach: Rotations-/Wippschüttler
47  results were found
SearchResultCount:"47"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht (NEU)
Bewerten Sie das Suchergebnis
Artikel-Nr: (444-0500)
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Dank des einzigartigen Rotator-Designs eignet sich dieses Gerät für eine Vielzahl von Mischaufgaben in der Biochemie, Molekularbiologie und Histochemi...
UOM: 1 * 1 ST
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Wippschüttler mit variabler Drehzahl und verstellbarer Neigung für eine optimale Steuerung der Mischbedingungen. Die sanfte Taumelbewegung eignet sich...
Artikel-Nr: (444-0756)
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Der Wippschüttler mit flachem Design kann in den meisten Abzügen und Inkubatoren verwendet werden. Die Basis aus Aluminium bietet eine lange Lebensdau...
UOM: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (444-1343)
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: The VWR® rotating mixer provides gentle to vigorous mixing of samples in up to 50 ml tubes.
UOM: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (444-0759)
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Der flache 3D-Schüttler bietet eine präzise Drehzahlregelung und eine leichtgängige, schaumarme, dreidimensionale Wellenbewegung. Die Basis aus Alumin...
UOM: 1 * 1 ST
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Tube rollers are designed for the gentle, thorough mixing of a variety of containers, including Vacutainers™, bottles, test tubes, centrifuge tubes an...
Artikel-Nr: (444-0148)
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Die Mini-Taumelmischer verbinden eine kreisende mit einer wippenden Schüttelbewegung, um eine dreidimensionale Bewegung zu erzeugen. Sie sorgen so für...
UOM: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (700-0245)
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Beim Mini-Blot-Schüttler entsteht durch die Kombination der Rotation eines Kreisschüttlers mit der wippenden Bewegung eines Wippschüttlers eine 3D-Bew...
UOM: 1 * 1 ST
Lieferant: IKA
Beschreibung: Rotatoren für sanftes aber effektives Durchmischen. Das Basic-Modell verfügt über eine feste, das Digital-Modell über eine stufenlos einstellbare Dreh...
Lieferant: IKA
Beschreibung: Rollenschüttler mit 6 oder 10 Rollen und einer sanften Wipp- und Rollbewegung. Basic-Modelle haben eine feste Drehzahl, bei digitalen Modellen kann di...
Aktion
Artikel-Nr: (444-0932)
Lieferant: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Beschreibung: Kompakter Rotator mit benutzerfreundlichen Bedienelementen ermöglicht gründliches axiales Mischen von Proben in Röhrchen mit bis zu 50 ml. Anwend...
UOM: 1 * 1 ST
Lieferant: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Beschreibung: The PTR-35 and PTR-60 variable speed, variable angle, 360° multifunction rotators provide flexible mixing options in a compact unit. Applications incl...
Artikel-Nr: (444-1330)
Lieferant: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
Beschreibung: Schüttler, Rocking/Rotating Shaker, EU-Stecker, Duomax 1030, 5° Winkel, Schüttelbewegung: Wippend, Winkel (°): 5° or 10° (fixed, depending on model), Drehzahl: 2 - 50 min⁻¹, Gewicht: 8 kg, B×T×H: 320×375×185 mm
UOM: 1 * 1 ST
Lieferant: IKA
Beschreibung: Schüttler für schonende Mischaufgaben, 2D-Modelle bieten eine Wippbewegung, 3D-Modelle eine dreidimensionale Taumelbewegung. Basic-Modelle verfügen üb...
Lieferant: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
Beschreibung: Plattformschüttler mit dreidimensionaler Taumelbewegung für homogenes Mischen, ideal für die Verteilung von Zellen oder gelösten Substanzen, zur Vorbe...
Artikel-Nr: (444-0353)
Lieferant: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Beschreibung: Der PS-M3D ist ein multifunktionaler 3D-Festwinkelschüttler mit variabler Drehzahl, der variable Mischoptionen in einer kompakten Einheit bietet. Zu d...
UOM: 1 * 1 ST
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.
1 - 16 of 47
no targeter for Bottom