- Home
- Schüttler
- Inkubationsschüttler
- VWR® Professional 3500, Inkubations-Kreisschüttler
VWR® Professional 3500, Inkubations-Kreisschüttler
Lieferant: VWR
VWR®
444-7086EA
4220
EUR
444-7086
VWRU12620-948
444-7085
444-7084
VWR® Professional 3500, Inkubations-Kreisschüttler
Schüttler
Inkubationsschüttler
Schüttler für eine Vielzahl von Anwendungen, wie z. B. Zellkulturen, Löslichkeitsstudien, Bakteriensuspensionen und allgemeine Mischvorgänge. Plattform mit großer Kapazität für bis zu 15,9 kg. Variable Drehzahl und Mikroprozessorsteuerung sorgen für eine konstante, gleichmäßige Schüttelbewegung. Für mehr Sicherheit lässt sich die Drehzahl mithilfe der Ramping-Funktion langsam auf den Sollwert erhöhen. Das Accu-Drive Schüttelsystem sorgt für ausgezeichnete Drehzahlkontrolle, Genauigkeit, Sicherheit und Belastbarkeit. Das System überwacht dabei kontinuierlich die Schüttelgeschwindigkeit und hält den Sollwert auch bei sich ändernder Beladung aufrecht. Die angezeigte Drehzahl weicht max. 1% von der Solldrehzahl ab (wenn die Drehzahl über 100 min⁻¹ beträgt).
- Drei voneinander unabhängige LED-Displays zur Anzeige von Drehzahl, Temperatur und Zeit
- Integrierte Zeitschaltuhr (1 s bis 160 h) mit Anzeige der abgelaufenen Zeit oder Countdown-Funktion, automatischer Abschaltung und akustischem Alarm bei Programmende
- Mikroprozessor-PID-Temperaturregler für konstante Temperaturen von Umgebungstemperatur +5 bis 65 °C, einstellbar in Schritten von 1 °C, ruft den zuletzt eingestellten Sollwert ab, auch wenn das Gerät abgeschaltet wurde. Neustart auch bei Stromunterbrechung
- Abluftsystem mit Opti-Flow und dreifacher Exzenterantrieb mit bürstenfreiem Motor
- Dank des Deckels aus Polycarbonat kann der Benutzer die Proben betrachten, ohne dass die Temperatur im Inneren beeinträchtigt wird. Bei geöffnetem Deckel hält die automatische Abschaltung die Schüttelplattform zum Schutz des Anwenders an
Built-in load sensor can detect an unbalanced condition and will automatically reduce min⁻¹ to a safe speed to prevent spills and protect samples. Powerful triple eccentric drive and brushless motor is designed for continuous duty and is able to handle heavy loads. Spill resistant design protects internal components from accidental spills and leaks. Removable tray design allows chamber to be cleaned easily. Opti-Flow forced ventilation system uses twin induction fans and air deflectors to deliver exceptional temperature uniformity and stability. Over-temperature sensor will shut down unit and activate audible and visual alarms if temperature limit is exceeded. Temperature calibration mode allows user to calibrate unit to an external temperature device and RS232 serial port provides two-way communication for data logging and unit control.
Zubehörinformationen: Der Schüttler bietet Platz für die folgende Anzahl an Kolben: 60×10 ml, 25×25 ml, 13×50 ml, 10×125 ml, 9 (8)×250 ml, 7 (5)×500 ml, 4 (2)×1000 ml mit Edelstahl (PVC)-Kolbenklemmen und 5×500 ml- oder 2×1000 ml-Medienflaschen.
Lieferumfang: Lieferumfang: Lieferung mit ungelochter Plattform, rutschfester Gummimatte und 2340 mm langem abnehmbaren Netzkabel. Die Gummimatte passt in die ungelochte Plattform und bietet somit Petrischalen und Zellkulturflaschen idealen Halt. Erforderliches Zubehör muss separat bestellt werden.
New Product
Zeitlich begrenzte Aktion
Ausgewählte Artikel unterhalb sind derzeit in Aktion
Enter Certificate Details
Preis auf Anfrage
Learn more
About VWR
Item(s) Added to Cart