Schüttelinkubatoren, SI500, SI600 und SI600C
Lieferant: Cole Parmer
stuart®
444-5503EA 6580 EUR
444-5503
Schüttelinkubatoren, SI500, SI600 und SI600C
Schüttler Inkubationsschüttler
Inkubator und Schüttler in einer Einheit, mit einstellbarer Drehzahl zur Gewährleistung geregelter und einheitlicher Bedingungen für biologisches Wachstum. Tür und Seitenwände aus rauchfarbenem Acrylglas erlauben das Beobachten der Gefäße während der Inkubation; das Umluftsystem sorgt für gleichmäßige Wärmeverteilung. Das SI600C verfügt über doppelt verglaste Scheiben, die ein Kondensieren vermeiden, wenn das Gerät auf niederigere Temperaturen eingestellt ist. Die Zubehörgestelle lassen sich ohne Wekrzeug schnell ein- und ausbauen. Bei den Röhrchengestellen aus Edelstahl (Zubehör) lässt sich der Röhrchenwinkel um bis zu 30° verändern; dadurch vergrößert sich der Oberflächenbereich der Proben. Die Plattform bietet bei dem Modell SI500 Platz für die meisten Kolbengrößen bis 1 l, in der Regel 12×250 ml, 9×500 ml oder 4×1000 ml. Die Modelle SI600 und SI600C bieten Platz für 15×500 ml, 8×1000 ml, oder 6×2000 ml Erlenmeyer-Kolben.Vier Spannleisten können vertikal oder horizontal angebracht werden. Über einen USB-Anschluss kann das Gerät zur Langzeit-Temperaturüberwachung an einen PC angeschlossen werden.
  • Ausziehbare Plattform für leichten Zugang zu den hinteren Proben
  • Digitale Drehzahl- und Temperaturregelung über einfach abzulesendes LED-Bedienfeld
  • Alle Modelle für bis zu 60 °C, das SI600C in Kombination mit dem SRC4 Kühlsystem für bis zu 15 °C unter Umgebungstemperatur (min. 5 °C) einsetzbar
  • Integrierte Zeitschaltuhr einstellbar von 1 Sek. bis 9 Tage; nach Ablauf der eingestellten Zeit wird die Schüttelbewegung gestoppt und die Solltemperatur zum Schutz der Proben gehalten
  • Zusätzlicher Schutz für die Proben durch einstellbare Temperaturabschaltung und höhere Benutzersicherheit durch automatischen Schüttelstopp bei Öffnen der Tür BioCote® Mikrobenschutz
Zertifizierungen: IP-Schutzklasse gemäß DIN EN 60529: IP 22
Lieferumfang: Supplied with retractable platform with clamping system, but without accessory racks which must be ordered separately.
Bitte beachten * SI600C erfordert einen separaten Umlaufkühler.