VWR® lab dancer, Vortex-Schüttler
Lieferant: VWR Collection
444-0004EA 319 EUR
444-0004
VWR® lab dancer, Vortex-Schüttler
Schüttler Vortex-Schüttler
Der Vortex-Schüttler ist für einzelne Kleingefäße bis 30 mm Durchmesser geeignet, z. B. Reagenzgläser, Zentrifugenröhrchen und Reaktionsgefäße. Das Gehäuseoberteil besteht aus PP, der Reagenzglasaufsatz aus inertem TPU-Kunststoff und das Gehäuseunterteil aus beschichtetem Zinkdruckguss.
  • Klein, kompakt und zuverlässig
  • Hervorragende Mischwirkung
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 40
Vortex mixer suitable for single small containers up to 30 mm in diameter, for example test tubes, centrifuge tubes and microtubes. The upper casing is PP and the test tube surface is made from inert TPU plastic; the bottom section is a coated, zinc die-casting.
Zertifizierungen: IP-Schutzklasse gemäß DIN EN 60529: IP 40
Lieferumfang: Lieferung mit 12-V-Steckernetzteil.