Der Poly Stainer Färbeautomat dient zum Anfärben von Probenmaterial auf Objektträgern. Übliche Färbemethoden sind zum Beispiel die Gram- oder die May Grünwald-Färbung etc. Aber auch andere beliebige Färbemethoden können in den 10 zur Verfügung stehenden Programmplätzen hinterlegt werden. Bis zu 20 Objektträger können in maximal 4 Färbelösungen in einem Durchgang bearbeitet werden. 1 reservoir heeft een volume van 450ml. Die Behälter für die Färbelösungen sind auswechselbar und werden mit Verschlussdeckel geliefert. Die Zeiten, wie lange die Proben bewegt oder ruhend in der Färbelösung bleiben sollen sowie die Abtropfzeit über dem Behälter sind frei programmierbar. Zum Abspülen der Proben wird das integrierte Wasserbad verwendet. Die Abspülzeit und wann Frischwasser zugeführt werden soll, kann ebenfalls programmiert werden. Das Trocknen der Objektträger erfolgt in einer neben dem Wasserbad befindlichen Heißluftkammer.
- Färbeaufgaben werden in reproduzierbarer Qualität und minimalem Benutzereingriff erledigt
- Zur Reinigung kann der gesamte Edelstahlbehälter, der das Wasserbad, die Trockenkammer und die Färbelösungsbehälter beinhaltet, entnommen werden
- Alle elektronischen Komponenten sind in einer erhöhten Position untergebracht, so sind sie vor Wasserspritzern geschützt
Lieferumfang: Basisgerät komplett mit Objektträgerkorb und 4 Reagenzienbehälter aus Kunststoff mit Deckel.