Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
  • Produktkategorie
  • Kriterien
  • Lieferant
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Suche in Ergebnissen
Spektrophotometer und Spektrometer
https://at.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/98/24/18989824.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"67"
  Listenansicht Galerieansicht Hybridansicht (NEU)
Sortieren nach:
Lieferant:  Merck
Beschreibung:   Das Spectroquant® NOVA 60/60 A ist für die Routineanalyse aller Wassertypen konzipiert und eignet sich für den Einsatz von gebrauchsfertigen Küvettent...
Lieferant:  Merck
Beschreibung:   Spectroquant Prove wurde für Wasseranalysen entwickelt – Abwasser, Prozesswasser oder Trinkwasser und Getränke.
Artikel-Nr: (634-6001)
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   Der UV-1600PC ist ein UV-Spektralphotometer für tägliche Routine-Qualitätskontrollanforderungen, In-Prozessüberwachung und Ausbildungslaboratorien.
UOM:  1 * 1 ST
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   Ein Doppelstrahl-Spektralphotometer geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen einschließlich allgemeiner Forschung, pharmazeutischer, biochemischer u...
UOM:  1 * 1 ST
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   UV/Vis-Spektralphotometer für hochentwickelte Messungen.
UOM:  1 * 1 ST
Artikel-Nr: (634-6040)
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   Vis-Spektralphotometer für hochentwickelte Messungen.
UOM:  1 * 1 ST
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   Zuverlässige und genaue Spektralphotometer für Anwendungen unter anderem in der Biotechnologie, bei der Entwicklung neuer Werkstoffe und bei der Quali...
Lieferant:  Thermo Scientific
Beschreibung:   Genesys 10S ist vielseitig und umfasst eine Software mit umfassenden Funktionen für anspruchsvolle Proben.
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Regulatory Affairs.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.
1 - 8  von 67
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Nächste